VWR®, 비커, 높은 형태
공급사: VWR Collection
Jump to:
이 제품에 관하여
붕규산염 3.3 유리, 주둥이 포함
- 매우 우수한 화학 저항성
- 고온 저항성
- 오토클레이브 가능
- 부피 눈금 및 라벨링 영역
다양한 실험 어플리케이션에서 경제적인 대안.
DIN 12331, ISO 3819
Certifications: DIN 12331, ISO 3819
10 Options Available Below
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리, 주둥이 포함
- 매우 우수한 화학 저항성
- 고온 저항성
- 오토클레이브 가능
- 부피 눈금 및 라벨링 영역
다양한 실험 어플리케이션에서 경제적인 대안.
DIN 12331, ISO 3819
Certifications: DIN 12331, ISO 3819
Documents
213-1172
Images 360
CoC VWR Beakers Low and Tall Form CoC_VWRI213-1169_18.03 COC_VWRI213-1173_22.10 COC_VWRI213-1174_22.10 coc_VWRI213-1174_24
More
CoC VWR, Beakers, Tall Form.pdf
Conformity declaration
VWRI213-1169_TDS_EN
Datasheet
VWR® Glassware Solutions
Product Literature
Product Family Options
제품 정보
- 용량높이외부 직경재고 여부Price