Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 비커, 낮은 형태
VWR®, 비커, 낮은 형태
VWR®, 비커, 낮은 형태
VWR®, 비커, 낮은 형태
PTFE, 주둥이 포함.
  • 우수한 화학 저항성
  • −200~+280 °C 온도 저항성
  • 조절된 핫플레이트에 사용될 때 열 전달이 잘되도록 평평한 바닥
두꺼운 벽, 강화된 뚜껑 및 매우 미끄러운 내벽으로 오염을 방지함. 들러붙지 않음. 낮은 가스 투과성.
Product Family Options
  • 용량
    높이
    외부 직경
  • 1
    18 mm
    13 mm
    1 * 2 items
    1 * 2 items
  • 5
    26 mm
    20 mm
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 10
    33 mm
    24 mm
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 25
    47 mm
    32 mm
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 50
    60 mm
    43 mm
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 100
    68 mm
    54 mm
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 150
    69 mm
    59 mm
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 250
    97 mm
    66 mm
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 400
    106 mm
    80 mm
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 500
    125 mm
    80 mm
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 600
    125 mm
    90 mm
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 1000
    155 mm
    100 mm
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 2000
    210 mm
    120 mm
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 5000
    280 mm
    170 mm