Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 비커, 낮은 형태
VWR®, 비커, 낮은 형태
Supplier:   VWR Collection
VWR®, 비커, 낮은 형태
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 비커, 낮은 형태
VWR®, 비커, 낮은 형태
10 Options Available Below
Product Details & Documents
PP, 매우 투명함.
  • 우수한 내화학성
  • 최대 +121 °C(20분 동안)의 내열성, +100 °C에서 장기간 사용
  • 쉽고 빠른 세척을 위한 매끄러운 표면
일반 실험용으로 적합합니다. 주둥이가 있으며 읽기 쉬운 파란색 눈금이 있습니다.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Product Family Options
Product Information
  • 용량
    높이
    외부 직경
    눈금 간격
    Availability
    Price
  • 25
    50 mm
    38 mm
    5 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 12 items
    1 * 12 items
  • 50
    60 mm
    47 mm
    10 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 12 items
    1 * 12 items
  • 100
    70 mm
    55 mm
    20 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 12 items
    1 * 12 items
  • 250
    95 mm
    77 mm
    50 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 6 items
    1 * 6 items
  • 400
    111,5 mm
    87 mm
    50 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 600
    126,5 mm
    100 mm
    50 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 1000
    147 mm
    120 mm
    100 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 2000
    187 mm
    149 mm
    200 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 3000
    212 mm
    170 mm
    250 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 5000
    247 mm
    203 mm
    500 ml