Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 비커, 낮은 형태
VWR®, 비커, 낮은 형태
VWR®, 비커, 낮은 형태
VWR®, 비커, 낮은 형태
붕규산염 3.3 유리, 주둥이 포함
  • 매우 우수한 화학 저항성
  • 고온 저항성
  • 오토클레이브 가능
  • 부피 눈금 및 라벨링 영역
다양한 실험 응용분야에서 경제적인 대안
DIN 12331, ISO 3819
Certifications: DIN 12331, ISO 3819
Product Family Options