Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 바이오헤저드 백
VWR®, 바이오헤저드 백
공급사:   VWR Collection
VWR®, 바이오헤저드 백
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 바이오헤저드 백
VWR®, 바이오헤저드 백
2 Options Available Below
Product Details & Documents
튼튼한 백은 먼저 오토클레이브 해야 하는 생물학적 유해 페기물을 처리하는 데 적합합니다. PP, 50 µm 두께, 빨간색.
  • 최대 135 °C까지 오토클레이브 가능
  • 온도 표시기 옵션
  • 유용한 온도 표시기 텍스트는 오토클레이브 전에는 흰색, 후에는 검은색
  • 'Contents Have Been Autoclaved' 텍스트는 성공적인 오토클레이브를 나타냄
  • 쉽게 식별할 수 있는 밝은 빨간색과 해당 경고 표시가 있는 눈에 잘 띄는 'Biohazard' 라벨
Bags are formulated to withstand stress at the side seams and are strong enough to hold items in the laboratory.
The bags meet the requirements of the 480 g tensile strength test as described in ASTM D 299-94A.
Certifications: 백은 ASTM D 299-94A에 설명된 대로 480 g 인장 강도 테스트의 요구 사항을 충족합니다.
Product Family Options
Red, with printed sign and temperature indicator, DOT approved
제품 정보
  • Colour
    Material
    용량
    길이×너비
    두께
    재고 여부
    Price
  • Red
    PP
    11 L
    483×356 mm
    50 µm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items - ₩308,523
    ₩308,523
    1 * 200 items
       ₩308,523
  • Red
    PP
    80 L
    889×635 mm
    50 µm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items