Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 바이오헤저드 백
VWR®, 바이오헤저드 백
VWR®, 바이오헤저드 백
VWR®, 바이오헤저드 백
튼튼한 백은 먼저 오토클레이브 해야 하는 생물학적 유해 페기물을 처리하는 데 적합합니다. PP, 75 µm 두께, 빨간색, 'Biohazard' 라벨 포함.
  • 최대 135 °C까지 오토클레이브 가능
  • 유용한 온도 표시기 텍스트는 오토클레이브 전에는 흰색, 후에는 검은색
  • 'Contents Have Been Autoclaved' 텍스트는 성공적인 오토클레이브를 나타냄
  • 쉽게 식별할 수 있는 밝은 빨간색과 해당 경고 표시가 있는 눈에 잘 띄는 'Biohazard' 라벨
이 백은 DOT 승인을 받았습니다.
Product Family Options
  • Material
    용량
    길이×너비
    두께
  • PP
    NA
    762×610 mm
    75 µm
    1 * 250 items
    1 * 250 items - ₩1,299,742
    ₩1,299,742
    1 * 250 items
       ₩1,299,742
  • PP
    60 L
    914×610 mm
    100 µm
    1 * 200 items
    1 * 200 items - ₩2,325,462
    ₩2,325,462
    1 * 200 items
       ₩2,325,462