ContactUsLinkComponent
1,4-Dioxane 0,1% in aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1032001
인화성
건강
자극성
1,4-Dioxane 0,1% in aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1032001
제품 번호 87820.180
공급사:  VWR Chemicals
CAS 번호:  
undefined
인화성
건강
자극성
1,4-Dioxane 0,1% in aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1032001
제품 번호 87820.180
공급사:  VWR Chemicals
CAS 번호:  
사양
  • 포장 유형:
    Plastic bottle
  • Pk:
    100 mL
  • Seq:
    2440
사양
이 제품에 관하여
 :
 :88.11 g/mol
끓는점:101.1 °C (1013 hPa)
EINECS:204-661-8
UN:1165
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
CAS 번호:123-91-1
화학식:C₄H₈O₂
MDL 번호:MFCD00006571