VWR®, Conductivity standard 1000 µS/cm (25 °C; 0,007 mol/L; KCl) for conductivity measurement
제품 번호 85642.180
공급사: VWR Chemicals
CAS 번호:
사양
- 포장 유형:Plastic bottle
- Pk:100 mL
- Reference temperature:25 °C
- 설명:Conductivity standard 1000 µS/cm (0,007 mol/l; KCl)
- Seq:20
사양
이 제품에 관하여
Directly traceable to NIST, tested and certified to ISO17025.