VWR®, Endosulfan mixed isomers neat Certified Reference Material
Catalog # 124122S
공급사: VWR Chemicals
CAS 번호:
사양
- 포장 유형:Glass ampoule
- Pk:10 mg
- CAS No.:115-29-7
- 설명:Endosulfan, mixed isomers neat CRM
- Storage conditions:Ambient (>5 °C)
- Formula:C₉H₆Cl₆O₃S
- Molecular weight:406.93 g/mol
- Description:Endosulfan, mixed isomers
사양
이 제품에 관하여
- Purity (GC/MS) 99.5 %