Orders LinkContactUsLinkComponent
Multiwell 셀 컬쳐 플레이트, VWR®
   지속 가능성을 위한 옵션 선택 가능
공급사:   VWR Collection
Multiwell 셀 컬쳐 플레이트, VWR®
공급사:  VWR Collection
   지속 가능성을 위한 옵션 선택 가능
Certificates
Multiwell 셀 컬쳐 플레이트, VWR®
23 Options Available Below
Product Details & Documents
VWR multiwell 셀 컬쳐 플레이트는 표면 처리를 선택할 수 있습니다.
  • 균일한 웰(well) 볼륨으로 동일한 배양 면적 보장
  • 줄무늬가 없고 매끈한 웰 표면으로 배양 면적 최대화
  • 웰을 잘 덮어줄 수 있게 뚜껑에 균일한 링이 포함되어 있어 증발을 줄여줌
  • 단일 위치의 뚜껑으로 오염 및 취급 부주의 위험 감소
  • 영숫자 코드가 있는 웰(well)로 각 웰의 처리를 쉽게 식별 가능
  • 모든 일반 기기 및 자동화와 사용하기 적합
  • 전자선 조사로 멸균 처리
  • DNase,RNase free. 비발열성
세포 부착 표면 증가 : 이 고도의 친수성 표면은 기존 세포 배양 표면에 비해 상당한 이점을 제공합니다. 표면 처리로 인해 cell spreading 및 attachment을 개선할 수 있습니다. 또한 표면 처리는 cell phenotype, 스트레스가 많은 배양 조건 및 부착을 위해 추가 생물학적 코딩이 필요하기 때문에 잘 부착되지 않는 세포에 적합합니다.
TC-treated: 이 플레이트는 일관된 셀의 부착과 배양을 위해 진공 가스 플라즈마 처리되었습니다.
Non treated: 세포 부착이 없어야 할 용도에 적합한 셀 및 티슈 컬쳐 플레이트.
배양 면적 = 웰 당 cm².
 : ISO 13485:2003, ISO 9001:2008
 : 벗겨서 여는 종이/플라스틱 블리스터 팩에 개별포장됨.
Specifications for Product Family
사양
  • Catalog No:
  • 732-2905
  • 732-2904
  • 734-2798
  • 734-2323
  • 734-2777
  • 734-2799
  • 734-2324
  • 734-2778
  • 734-2800
  • 734-2325
  • 734-2779
  • 734-2801
  • 734-2326
  • 734-2780
  • 734-2888
  • 734-2802
  • 734-2327
  • 734-2781
  • 734-2803
  • 734-2328
  • 734-2782
  • 732-2907
  • 732-2906
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Environmental certification:
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
사양
Product Family Options
제품 정보
  • Colour
    Culture area
    Recommended working volume
    Sterile
    Packed
    재고 여부
    Price
  • 732-2905
    4-well plates, flat bottom, TC-treated
    4-well plates, flat bottom, TC-treated
    Clear
    1,96
    1,0 ml
    +
    1/bag
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    732-2905
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 732-2904
    4-well plates, flat bottom, non-treated
    4-well plates, flat bottom, non-treated
    Clear
    1,96
    1,0 ml
    +
    1/bag
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    732-2904
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 734-2798
    6-well plates, flat bottom, treated for increased cell attachment
    6-well plates, flat bottom, treated for increased cell attachment
    Clear
    9,6
    1,9 - 2,9 ml
    +
    1/bag
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2798
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 734-2323
    6-well plates, flat bottom, TC-treated
    6-well plates, flat bottom, TC-treated
    Clear
    9,6
    1,9 - 2,9 ml
    +
    1/bag
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2323
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 734-2777
    6-well plates, flat bottom, non-treated
    6-well plates, flat bottom, non-treated
    Clear
    9,6
    1,9 - 2,9 ml
    +
    1/bag
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2777
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 734-2799
    12-well plates, flat bottom, treated for increased cell attachment
    12-well plates, flat bottom, treated for increased cell attachment
    Clear
    3,85
    0,76 - 1,14 ml
    +
    1/bag
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2799
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 734-2324
    12-well plates, flat bottom, TC-treated
    12-well plates, flat bottom, TC-treated
    Clear
    3,85
    0,76 - 1,14 ml
    +
    1/bag
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2324
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 734-2778
    12-well plates, flat bottom, non-treated
    12-well plates, flat bottom, non-treated
    Clear
    3,85
    0,76 - 1,14 ml
    +
    1/bag
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2778
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 734-2800
    24-well plates, flat bottom, treated for increased cell attachment
    24-well plates, flat bottom, treated for increased cell attachment
    Clear
    1,93
    0,38 - 0,57 ml
    +
    1/bag
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2800
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 734-2325
    24-well plates, flat bottom, TC-treated
    24-well plates, flat bottom, TC-treated
    Clear
    1,93
    0,38 - 0,57 ml
    +
    1/bag
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2325
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 734-2779
    24-well plates, flat bottom, non-treated
    24-well plates, flat bottom, non-treated
    Clear
    1,93
    0,38 - 0,57 ml
    +
    1/bag
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2779
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 734-2801
    48-well plates, flat bottom, treated for increased cell attachment
    48-well plates, flat bottom, treated for increased cell attachment
    Clear
    0,83
    0,19 - 0,29 ml
    +
    1/bag
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2801
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 734-2326
    48-well plates, flat bottom, TC-treated
    48-well plates, flat bottom, TC-treated
    Clear
    0,83
    0,19 - 0,29 ml
    +
    1/bag
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2326
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 734-2780
    48-well plates, flat bottom, non-treated
    48-well plates, flat bottom, non-treated
    Clear
    0,83
    0,19 - 0,29 ml
    +
    1/bag
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2780
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 734-2888
    48-well plates, flat bottom, non treated
    48-well plates, flat bottom, non treated
    Clear
    0,83
    0,19 - 0,29 ml
    -
    1/bag
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2888
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 734-2802
    96-well plates, flat bottom, treated for increased cell attachment
    96-well plates, flat bottom, treated for increased cell attachment
    Clear
    0,33
    0,075 - 0,20 ml
    +
    1/bag
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2802
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 734-2327
    96-well plates, flat bottom, TC-treated
    96-well plates, flat bottom, TC-treated
    Clear
    0,33
    0,075 - 0,20 ml
    +
    1/bag
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2327
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 734-2781
    96-well plates, flat bottom, non-treated
    96-well plates, flat bottom, non-treated
    Clear
    0,33
    0,075 - 0,20 ml
    +
    1/bag
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2781
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 734-2803
    96-well plates, round bottom, treated for increased cell attachment
    96-well plates, round bottom, treated for increased cell attachment
    Clear
    0,58
    0,075 - 0,20 ml
    +
    1/bag
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2803
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 734-2328
    96-well plates, round bottom, TC-treated
    96-well plates, round bottom, TC-treated
    Clear
    0,58
    0,075 - 0,20 ml
    +
    1/bag
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2328
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 734-2782
    96-well plates, round bottom, non-treated
    96-well plates, round bottom, non-treated
    Clear
    0,58
    0,075 - 0,20 ml
    +
    1/bag
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2782
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 732-2907
    384-well plates, flat bottom, TC-treated
    384-well plates, flat bottom, TC-treated
    Clear
    0,1135
    10 - 100 μl
    +
    1/bag
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    732-2907
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 732-2906
    384-well plates, flat bottom, non-treated
    384-well plates, flat bottom, non-treated
    Clear
    0,1135
    10 - 100 μl
    +
    1/bag
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    732-2906
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
Breatheable rayon film seals for biological cultures
제품 정보
  • 제품 번호
    설명
    광학 특성
    두께
    Sterile
    재고 여부
    Price
  • 레이온 필름
    Light blocking
    139,7 µm
    +
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items - ₩0
    ₩0
    1 * 50 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    설명
    광학 특성
    두께
    Sterile
    재고 여부
    Price
  • 레이온 필름
    Light blocking
    139,7 µm
    -
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items - ₩0
    ₩0
    1 * 100 items
       ₩0