VWR 세포 배양 접시
이 제품에 관하여
VWR® 세포 및 조직 배양 접시는 표면 처리를 선택할 수 있습니다.
- 평평한 바닥과 균일한 벽 두께로 왜곡이 없는 바닥 보장
- 광학적으로 투명하여 현미경 관찰에 적합
- 표면이 매끄럽고 줄무늬가 없어 세포 배양 면적 최대화
- 밑바닥 주름 처리로 쉽고 안전하게 쌓을 수 있음
- 전자선 조사로 멸균 처리, DNase,RNase free, 비발열성
Increased cell attachment surface: This highly hydrophilic surface offers a significant advantage over the traditional cell culture surface. The surface treatment can improve cell spreading and attachment, and is suitable for cells that may adhere poorly due to cell phenotype, stressful culture conditions, or those which normally require additional biological coatings for attachment.
TC-treated: 이 접시는 일관된 세포 부착과 배양을 위해 진공 가스 플라즈마 처리됩니다.
Non treated: 세포 부착이 없어야 할 용도에 적합한 셀 및 티슈 컬쳐 디쉬
작동 온도 범위 : -20 ~ 50°C. 오토클레이브 불가능
: ISO 13485:2003 과 ISO 9001:2008 인증됨.
23 Options Available Below
Product Details & Documents
VWR® 세포 및 조직 배양 접시는 표면 처리를 선택할 수 있습니다.
- 평평한 바닥과 균일한 벽 두께로 왜곡이 없는 바닥 보장
- 광학적으로 투명하여 현미경 관찰에 적합
- 표면이 매끄럽고 줄무늬가 없어 세포 배양 면적 최대화
- 밑바닥 주름 처리로 쉽고 안전하게 쌓을 수 있음
- 전자선 조사로 멸균 처리, DNase,RNase free, 비발열성
Increased cell attachment surface: This highly hydrophilic surface offers a significant advantage over the traditional cell culture surface. The surface treatment can improve cell spreading and attachment, and is suitable for cells that may adhere poorly due to cell phenotype, stressful culture conditions, or those which normally require additional biological coatings for attachment.
TC-treated: 이 접시는 일관된 세포 부착과 배양을 위해 진공 가스 플라즈마 처리됩니다.
Non treated: 세포 부착이 없어야 할 용도에 적합한 셀 및 티슈 컬쳐 디쉬
작동 온도 범위 : -20 ~ 50°C. 오토클레이브 불가능
: ISO 13485:2003 과 ISO 9001:2008 인증됨.
Specifications for Product Family
사양
- Catalog No:
- 734-2814
- 734-2815
- 734-2816
- 734-2817
- 734-2818
- 734-2317
- VWRU10062-888
- 734-2318
- VWRU10062-890
- 734-2319
- VWRU10062-876
- 734-2320
- VWRU10062-878
- 734-2321
- VWRU10062-880
- 734-2322
- 734-2754
- VWRU10062-882
- 734-2793
- 734-2794
- 734-2795
- 734-2796
- 734-2797
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Environmental certification:
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
사양
Product Family Options
Increased cell attachment treated surface
제품 정보
- 직경높이Growth areaPacked재고 여부Price
- 734-2814Cell culture dish, increased cell attachment surfaceCell culture dish, increased cell attachment surface35 mm12,3 mm8,5 cm²10/bagLog in 재고 확인1 * 240 items사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2814Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - 734-2815Cell culture dish, increased cell attachment surface, with gripping ringCell culture dish, increased cell attachment surface, with gripping ring60 mm18 mm21,2 cm²10/bagLog in 재고 확인1 * 240 items사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2815Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - 734-2816Cell culture dish, increased cell attachment surface, with gripping ringCell culture dish, increased cell attachment surface, with gripping ring90 mm17 mm55,0 cm²10/bagLog in 재고 확인1 * 240 items사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2816Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - 734-2817Cell culture dish, increased cell attachment surface, with gripping ringCell culture dish, increased cell attachment surface, with gripping ring100 mm22 mm60,8 cm²10/bagLog in 재고 확인1 * 240 items사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2817Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - 734-2818Cell culture dish, increased cell attachment surfaceCell culture dish, increased cell attachment surface150 mm22 mm143,0 cm²5/bagLog in 재고 확인1 * 80 items사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2818Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact
TC-treated surface
제품 정보
- 직경높이Growth areaPacked재고 여부Price
- 734-2317Cell culture dish, TC-treated사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2317Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - VWRU10062-888Cell culture dish, TC-treated사양:
More
Specifications
Cat. No.VWRU10062-888Environmentally PreferableEnvironmental certification - 734-2318Cell culture dish, TC-treated, with gripping ring사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2318Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - VWRU10062-890Cell culture dish, TC-treated, with gripping ringCell culture dish, TC-treated, with gripping ring60 mm18 mm21,2 cm²10/bagLog in 재고 확인1 * 600 items₩234,295사양:
More
Specifications
Cat. No.VWRU10062-890Environmentally PreferableEnvironmental certification - 734-2319Cell culture dish, TC-treated, with gripping ring사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2319Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - VWRU10062-876Cell culture dish, TC-treated, with gripping ringCell culture dish, TC-treated, with gripping ring70 mm15 mm36,3 cm²10/bagLog in 재고 확인1 * 600 items₩250,136사양:
More
Specifications
Cat. No.VWRU10062-876Environmentally PreferableEnvironmental certification - 734-2320Cell culture dish, TC-treated, with gripping ring사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2320Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - VWRU10062-878Cell culture dish, TC-treated사양:
More
Specifications
Cat. No.VWRU10062-878Environmentally PreferableEnvironmental certification - 734-2321Cell culture dish, TC-treated, with gripping ringCell culture dish, TC-treated, with gripping ring100 mm22 mm60,8 cm²10/bagLog in 재고 확인1 * 300 items사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2321Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - VWRU10062-880Cell culture dish, TC-treated, with gripping ringCell culture dish, TC-treated, with gripping ring100 mm22 mm60,8 cm²10/bagLog in 재고 확인1 * 300 items₩179,732사양:
More
Specifications
Cat. No.VWRU10062-880Environmentally PreferableEnvironmental certification - 734-2322Cell culture dish, TC-treated사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2322Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - 734-2754Cell culture dish, TC-treated사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2754Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - VWRU10062-882Cell culture dish, TC-treated사양:
More
Specifications
Cat. No.VWRU10062-882Environmentally PreferableEnvironmental certification
Non-treated surface
제품 정보
- 직경높이Growth areaPacked재고 여부Price
- 734-2793Cell culture dish, non-treated사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2793Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - 734-2794Cell culture dish, non-treated, with gripping ringCell culture dish, non-treated, with gripping ring60 mm18 mm21,2 cm²10/bagLog in 재고 확인1 * 600 items사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2794Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - 734-2795Cell culture dish, non-treated, with gripping ringCell culture dish, non-treated, with gripping ring90 mm17 mm55,0 cm²10/bagLog in 재고 확인1 * 500 items사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2795Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - 734-2796Cell culture dish, non-treated, with gripping ringCell culture dish, non-treated, with gripping ring100 mm22 mm60,8 cm²10/bagLog in 재고 확인1 * 300 items사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2796Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - 734-2797Cell culture dish, non-treated사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2797Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact