건너뛰기 헤더
건너뛰기 메인 콘텐츠
건너뛰기 푸터
고급 검색
고급 검색
SDS
인증서
제조업체 데이터
0
₩0
Order Entry
로그인
/
등록
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
주문 입력
주문 상태
귀하의 계정
장바구니
Korea, Republic of
주문 입력
주문 상태
귀하의 계정
장바구니
ContactUsLinkComponent
홈으로 가기
표준 물질
Organic Standards
VWR®, Diazinon 100 µg/ml in methanol, pesticide reference standard
VWR®, Diazinon 100 µg/ml in methanol, pesticide reference standard
VWR®, Diazinon 100 µg/ml in methanol, pesticide reference standard
제품 번호 123972C
공급사:
VWR Chemicals
CAS 번호:
인증서
이미지 확대
VWR®, Diazinon 100 µg/ml in methanol, pesticide reference standard
제품 번호 123972C
공급사:
VWR Chemicals
CAS 번호:
인증서
사양
포장 유형:
Glass ampoule
Pk:
1 mL
CAS No.:
333-41-5
설명:
Diazinon 100 µg/ml in methanol
Formula:
C₁₂H₂₁N₂O₃PS
Description:
Diazinon
사양
이 제품에 관하여
제품 상세 정보
문서화
제품 상세 정보
문서화