Orders LinkContactUsLinkComponent
Congo red, certified
Glass bottle for solids, 100 g
제품 번호 0379-100G
건강
공급사:   VWR Chemicals
Congo red, certified
제품 번호 0379-100G
공급사:  VWR Chemicals
CAS Number:  573-58-0
Congo red, certified
Congo red, certified
Glass bottle for solids, 100 g
Jump to:
CAS Number:  573-58-0
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 100 g
Product Details & Documents
동의어:  CI 22120
  • CAS Number:573-58-0
  • 화학식:C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
  • MDL 번호:MFCD00004028
  • Molecular Weight:696.67 g/mol
  • 머크 색인:12,02562
  • 용융점:> 360 °C
  • 보관 온도:Ambient
  • EINECS:209-358-4
  • UN:0000
사양
사양
  • 포장 유형:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    100 g
사양