Sodium hydroxide 2 mol/l (2 N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1081402
제품 번호 87934.290
공급사: VWR Chemicals
CAS 번호:
사양
- 포장 유형:Plastic bottle
- Pk:1 L
- Seq:5037
사양
이 제품에 관하여
:
:40 g/mol
끓는점:109 °C (1013 hPa)
밀도:<1,11 g/cm³ (20 °C)
보관 온도:Ambient
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
REACH:01-2119457892-27
:GHS05
CAS 번호:1310-73-2
화학식:NaOH
MDL 번호:MFCD00003548