Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Cryo Boxes
VWR®, Cryo Boxes
VWR®, Cryo Boxes
VWR®, Cryo Boxes
크라이오 박스는 –196°C까지 저장하기에 적합합니다.
  • –196°C까지 저장 온도에 적합
  • 다양한 색상 옵션으로 제공
  • 뚜껑에 코딩을 위한 그리드 옵션
  • 투명한 뚜껑 소재
PC 소재로 제작
박스는 쌓을 수 있습니다. 내부 및 외부 스레드 튜브(1 - 5 ml)를 저장하기 위한 25, 81 또는 100개의 공간을 갖춘 디자인입니다.
베이스는 빨강, 파랑, 녹색, 흰색, 노랑과 같은 다양한 색상 옵션으로 제작되었습니다. 뚜껑은 코딩을 위한 그리드 옵션을 갖추고 투명한 소재로 만들어졌습니다.
 : 주문 정보: 크라이오 튜브 피커가 포함되어 있습니다.
Product Family Options
  • Compartments
    Colour
    For tubes
    W×D×H ext.
  • 25
    Assorted
    1 - 2 ml
    75,6×75,6×52,2 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 25
    Blue
    1 - 2 ml
    75,6×75,6×52,2 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 25
    Green
    1 - 2 ml
    75,6×75,6×52,2 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 25
    Red
    1 - 2 ml
    75,6×75,6×52,2 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 25
    White
    1 - 2 ml
    75,6×75,6×52,2 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 25
    Yellow
    1 - 2 ml
    75,6×75,6×52,2 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 81
    Assorted
    1 - 2 ml
    132×132×53 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 81
    Blue
    1 - 2 ml
    132×132×53 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 81
    Green
    1 - 2 ml
    132×132×53 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 81
    Red
    1 - 2 ml
    132×132×53 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 81
    White
    1 - 2 ml
    132×132×53 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 81
    Yellow
    1 - 2 ml
    132×132×53 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 81
    Assorted
    3 ml
    132×132×81,4 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 81
    Blue
    3 ml
    132×132×81,4 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 81
    Green
    3 ml
    132×132×81,4 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 81
    Red
    3 ml
    132×132×81,4 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 81
    White
    3 ml
    132×132×81,4 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 81
    Yellow
    3 ml
    132×132×81,4 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 81
    Assorted
    4 - 5 ml
    132×132×94,3 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 81
    Blue
    4 - 5 ml
    132×132×94,3 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 81
    Green
    4 - 5 ml
    132×132×94,3 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 81
    Red
    4 - 5 ml
    132×132×94,3 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 81
    White
    4 - 5 ml
    132×132×94,3 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 81
    Yellow
    4 - 5 ml
    132×132×94,3 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 100
    Assorted
    1 - 2 ml
    132×132×53 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 100
    Blue
    1 - 2 ml
    132×132×53 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 100
    Green
    1 - 2 ml
    132×132×53 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 100
    Red
    1 - 2 ml
    132×132×53 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 100
    White
    1 - 2 ml
    132×132×53 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 100
    Yellow
    1 - 2 ml
    132×132×53 mm
    1 * 5 items
    1 * 5 items
Cryoboxes for 2 ml 2D barcoded cryovials