VWR®, 자동 세포 카운터 (Automated Cell Counters)
이 제품에 관하여
VWR® 자동 세포 계수기 및 VWR® 자동 세포 계수기 Fluo는 지능형 이미지 인식 및 어드벤스 옵티컬 이미징 기술을 통해 세포 농도 및 세포 크기 결정을 합니다. 이를 통해 정확한 자동 세포 분석 뿐 아니라 측정 시간을 절약하고 재현성 있는 카운팅을 할 수 있습니다.
- 광범위한 적용: 세포 계수, 세포 생존도, AO/PI 염색, 세포 형질감염 효율, 세포 발현
- 컴팩트한 디자인의 All-in-one 기기
- VWR® 자동 셀 카운터 Fluo의 듀얼 채널 옵션교체 가능한 형광 큐브 3개(녹색, 파란색, 빨간색)
- 챔버가 2개인 세포 계수 슬라이드 소모품
- 단 9초 만에 정확한 세포 식별
- 조작이 쉬운 사용자 친화적인 UI
- 조정 가능한 매개변수(초점, 밝기, 셀 크기 범위, 진원도 범위)
- 데이터 기록 시스템은 1000개 이상의 카운팅 보고서를 저장할 수 있습니다.
VWR® 자동 셀 카운터 Fluo 듀얼 채널: 탁착 가능한 빌딩 블록 디자인으로 형광 큐브를 쉽게 설치하고 교체할 수 있습니다. 형광 큐브는 별도로 구매 가능합니다.
FL Cube blue for DAPI, Hoechst, BFP FL | Cube green for acridine orange(AO), Calcein-AM, Alexa fluor 488, SYBR green, FITC | GFP FL cube red for propidium iodide(PI), DsRed, dTomato, RFP.
Flouroscent cubes to be selected as per excitation and emission wavelengths.
Certifications: CE and UKCA marked.
5 Options Available Below
Product Details & Documents
VWR® 자동 세포 계수기 및 VWR® 자동 세포 계수기 Fluo는 지능형 이미지 인식 및 어드벤스 옵티컬 이미징 기술을 통해 세포 농도 및 세포 크기 결정을 합니다. 이를 통해 정확한 자동 세포 분석 뿐 아니라 측정 시간을 절약하고 재현성 있는 카운팅을 할 수 있습니다.
- 광범위한 적용: 세포 계수, 세포 생존도, AO/PI 염색, 세포 형질감염 효율, 세포 발현
- 컴팩트한 디자인의 All-in-one 기기
- VWR® 자동 셀 카운터 Fluo의 듀얼 채널 옵션교체 가능한 형광 큐브 3개(녹색, 파란색, 빨간색)
- 챔버가 2개인 세포 계수 슬라이드 소모품
- 단 9초 만에 정확한 세포 식별
- 조작이 쉬운 사용자 친화적인 UI
- 조정 가능한 매개변수(초점, 밝기, 셀 크기 범위, 진원도 범위)
- 데이터 기록 시스템은 1000개 이상의 카운팅 보고서를 저장할 수 있습니다.
VWR® 자동 셀 카운터 Fluo 듀얼 채널: 탁착 가능한 빌딩 블록 디자인으로 형광 큐브를 쉽게 설치하고 교체할 수 있습니다. 형광 큐브는 별도로 구매 가능합니다.
FL Cube blue for DAPI, Hoechst, BFP FL | Cube green for acridine orange(AO), Calcein-AM, Alexa fluor 488, SYBR green, FITC | GFP FL cube red for propidium iodide(PI), DsRed, dTomato, RFP.
Flouroscent cubes to be selected as per excitation and emission wavelengths.
Certifications: CE and UKCA marked.
Documents
Avantor Cell Culture Solutions.pdf Avantor VWR® Automated Cell Counters VWR® Automated Cell Counters
제품 브로셔
Manual VWR® Automated Cell Counter Manual VWR® Automated Cell Counter Fluo Manual VWR® Automated Cell Counter Fluo_49893-2000 Manual VWR® Automated Cell Counter_49893-2000 Short Manual VWR® Automated Cell Counter
메뉴얼
Specifications for Product Family
사양
- Catalog No:
- 49862-2000
- 49893-2000
- 49893-4950
- 49893-4951
- 49893-4952
- Model:
- Automated cell counter
- Automated cell counter Fluo (without Fluo cubes)
- Light source:
- Brightfield
- Brightfield, fluorescent
- Display:
- 7" capacitive touch screen
- 7" capacitive touch screen
- W×D×H:
- 212×165×264 mm
- 212×165×264 mm
- Weight:
- 3,2 kg
- 3,2 kg
사양
Product Family Options
Cell counters
제품 정보
- 파장재고 여부Price
- 49862-2000VWR® automated cell counter사양:
More
Specifications
Cat. No.49862-2000ModelAutomated cell counterLight sourceBrightfieldDisplay7" capacitive touch screenW×D×H212×165×264 mmWeight3,2 kg - 49893-2000VWR® Automated cell counter Fluo (without Fluo cubes)사양:
More
Specifications
Cat. No.49893-2000ModelAutomated cell counter Fluo (without Fluo cubes)Light sourceBrightfield, fluorescentDisplay7" capacitive touch screenW×D×H212×165×264 mmWeight3,2 kg
Fluo cubes
제품 정보
- 파장재고 여부Price
- 49893-4950VWR® Fluo cube for DAPI, blue사양:
More
Specifications
Cat. No.49893-4950ModelLight sourceDisplayW×D×HWeight - 49893-4951VWR® Fluo cube for GFP and AO, green사양:
More
Specifications
Cat. No.49893-4951ModelLight sourceDisplayW×D×HWeight - 49893-4952VWR® Fluo cube for PI, red사양:
More
Specifications
Cat. No.49893-4952ModelLight sourceDisplayW×D×HWeight
Consumables
제품 정보
- 제품 번호설명재고 여부Price
Accessories
제품 정보
- 제품 번호포장 유형Pk재고 여부Price