Copper sulphate solution
Plastic bottle, 5 L
공급사: VWR Chemicals
Jump to:
Product Details & Documents
동의어: Copper(II) sulphate, Cupric sulphate
- CAS Number:7758-99-8
- 화학식:CuSO₄·5H₂O
- MDL 번호:MFCD00149681
- Molecular Weight:249.69 g/mol
- 보관 온도:Ambient
사양
사양 테스트 결과
- Density:1.165 - 1.195
사양
- 포장 유형:Plastic bottle
- Pk:5 L