Ammonium dihydrogen phosphate 100 g/L in nitric acid 1%, ARISTAR® matrix modifier solution, for graphite furnace AAS
제품 번호 91275.154
공급사: VWR Chemicals
CAS 번호:
사양
- 포장 유형:Plastic bottle
- Pk:50 mL
- Seq:2370
사양
이 제품에 관하여
:
ADR:8,III
:115.03 g/mol
EINECS:231-764-5
UN:1760
:GHS07
보관 온도:Ambient
CAS 번호:7722-76-1
화학식:NH₄H₂PO₄
MDL 번호:MFCD00003396