About this item
간단한 가변 속도 제어는 다양한 유체 처리 애플리케이션에서 사용될 수 있습니다.
- 1초 - 100초까지의 속도 조절 범위로 광범위한 유속 제어 가능
- 단일 속도 제어 가능한 간단한 작동법
- 별도의 전원 스위치를 사용하면 드라이브를 켜거나 끌 때에도 속도 설정 유지 가능하며 전면 패널 LED로 전원이 켜짐 유무 확인 가능
- 드라이브 후면의 DB9 커넥터를 통해 시작/정지 원격 제어 가능
컴팩트하고 비용 효율적인 드라이브는 일반적인 이송에서 여과, 화학 물질 주입에 이르기까지 다양한 유체 처리 애플리케이션을 위한 간단한 가변 속도 제어 기능을 제공합니다. 무맥동 유체 흐름을 위한 A 마운트 기어 펌프 헤드와 편리하게 결합할 수 있습니다.
- Environmentally Preferable:
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation; additional documentation will be requested for these items prior to shipment.
Specifications
- Catalog No:
- MFLX74013-72
- MFLX74013-57
- MFLX74013-47
- MFLX74013-42
- MFLX74013-32
- MFLX74013-77
- MFLX74013-22
- MFLX74013-37
- MFLX74013-27
- MFLX74013-17
- MFLX74013-12
- MFLX74013-07
- MFLX74013-02
- MFLX74013-77-DK
- MFLX74013-77-EU
- Body material:
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- Duty cycle continuous:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Enclosure IP rating:
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- Motor hp:
- 1/10
- 1/10
- 1/10
- 1/10
- 1/10
- 1/10
- 1/10
- 1/10
- 1/10
- 1/10
- 1/10
- 1/10
- 1/10
- 1/10
- 1/10
- Min. motor RPM:
- 50 rpm
- 50 rpm
- 50 rpm
- 50 rpm
- 50 rpm
- 50 rpm
- 50 rpm
- 50 rpm
- 50 rpm
- 50 rpm
- 50 rpm
- 50 rpm
- 50 rpm
- 50 rpm
- 50 rpm
- Remote control input:
- Start/Stop via Contact Closure
- Start/Stop via Contact Closure
- Start/Stop via Contact Closure
- Start/Stop via Contact Closure
- Start/Stop via Contact Closure
- Start/Stop via Contact Closure
- Start/Stop via Contact Closure
- Start/Stop via Contact Closure
- Start/Stop via Contact Closure
- Start/Stop via Contact Closure
- Start/Stop via Contact Closure
- Start/Stop via Contact Closure
- Start/Stop via Contact Closure
- Start/Stop via Contact Closure
- Start/Stop via Contact Closure
- Warranty:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year