ContactUsLinkComponent
Masterflex® Panel-Mount Direct-Reading Variable-Area Flowmeters, 65-mm Scale, Avantor®
undefined
Masterflex® Panel-Mount Direct-Reading Variable-Area Flowmeters, 65-mm Scale, Avantor®
  • Model:
  • 32011-07
  • 32011-03
  • 32011-13
  • 32011-09
  • 32012-03
  • 32010-16
  • 32010-15
  • 32010-35
  • 32010-17
  • 32010-31
  • 32011-01
  • 32012-35
  • 32012-31
  • 32010-11
  • 32010-09
  • 32012-17
  • 32012-16
  • 32012-15
  • 32012-11
  • 32012-29
  • 32012-13
  • 32012-01
  • 32012-07
  • 32011-33
  • 32012-09
  • 32012-05
  • 32011-16
  • 32011-31
  • 32011-17
  • 32010-07
  • 32010-13
  • 32010-03
  • 32010-05
  • 32010-01
  • Accuracy:
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • Float material:
  • Carboloy
  • Glass
  • Glass
  • Glass
  • Glass
  • 316 SS
  • Glass
  • Glass
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Glass
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Glass
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Glass
  • 316 SS
  • Glass
  • Glass
  • 316 SS
  • Carboloy
  • 316 SS
  • Glass
  • Carboloy
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Carboloy
  • Glass
  • Glass
  • Carboloy
  • 316 SS
  • Flow Tube material:
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Leak integrity:
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • <0,0000001 cm³/s helium
  • Max. air flow rate:
  • 500 ml/min
  • 100 ml/min
  • 100 ml/min
  • 7 ml/min
  • 50 ml/min
  • 7 ml/min
  • 50 ml/min
  • 500 ml/min
  • 115 ml/min
  • 250 ml/min
  • 6 ml/min
  • 500 ml/min
  • 100 ml/min
  • 250 ml/min
  • 50 ml/min
  • Min. operating temperature:
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • –26 °C (–15 °F)
  • Max. operating temperature:
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • Max. water flow rate:
  • 500 ml/min
  • 6 ml/min
  • 500 ml/min
  • 6 ml/min
  • 0,5 ml/min
  • Max. pressure:
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • O-Ring material:
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Viton®
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Viton®
  • Viton®
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Buna-N
  • Viton®
  • Viton®
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Repeatability:
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • Width:
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • 1,25"
  • Height:
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • 5,5"
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
Frequently Bought Together