ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® Reglo Independent Channel Control (ICC) Peristaltic Pumps, Avantor®
Masterflex® Ismatec® Reglo Independent Channel Control (ICC) Peristaltic Pumps, Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Ismatec® Reglo Independent Channel Control (ICC) Peristaltic Pumps, Avantor®
Specifications
  • Model:
  • 78001-62
  • 78001-60
  • 78001-58
  • 78001-60
  • 78001-78
  • 78001-70
  • 78001-68
  • 78001-58
  • 78001-72
  • 78001-70
  • 78001-68
  • 78001-82
  • 78001-80
  • 78001-62
  • 78001-82
  • 78001-80
  • 78001-78
  • No. of channels:
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 4
  • 3
  • 3
  • 2
  • 3
  • 3
  • 3
  • 4
  • 4
  • 2
  • 4
  • 4
  • 4
  • No. of rollers:
  • 12
  • 8
  • 6
  • 8
  • 6
  • 8
  • 6
  • 6
  • 12
  • 8
  • 6
  • 12
  • 8
  • 12
  • 12
  • 8
  • 6
  • Control type:
  • Digital
  • Digital
  • Digital
  • Digital
  • Digital
  • Digital
  • Digital
  • Digital
  • Digital
  • Digital
  • Digital
  • Digital
  • Digital
  • Digital
  • Digital
  • Digital
  • Digital
  • Min. flow rate per channel:
  • 0,0001 ml/min
  • 0,0002 ml/min
  • 0,0002 ml/min
  • 0,0002 ml/min
  • 0,0002 ml/min
  • 0,0002 ml/min
  • 0,0002 ml/min
  • 0,0002 ml/min
  • 0,0001 ml/min
  • 0,0002 ml/min
  • 0,0002 ml/min
  • 0,0001 ml/min
  • 0,0002 ml/min
  • 0,0001 ml/min
  • 0,0001 ml/min
  • 0,0002 ml/min
  • 0,0002 ml/min
  • Max. flow rate per channel:
  • 24 ml/min
  • 35 ml/min
  • 43 ml/min
  • 35 ml/min
  • 43 ml/min
  • 35 ml/min
  • 43 ml/min
  • 43 ml/min
  • 24 ml/min
  • 35 ml/min
  • 43 ml/min
  • 24 ml/min
  • 35 ml/min
  • 24 ml/min
  • 24 ml/min
  • 35 ml/min
  • 43 ml/min
  • Min. flow rate:
  • 0,0002 ml/min
  • 0,0004 ml/min
  • 0,0004 ml/min
  • 0,0004 ml/min
  • 0,0008 ml/min
  • 0,0006 ml/min
  • 0,0006 ml/min
  • 0,0004 ml/min
  • 0,0003 ml/min
  • 0,0006 ml/min
  • 0,0006 ml/min
  • 0,0004 ml/min
  • 0,0008 ml/min
  • 0,0002 ml/min
  • 0,0004 ml/min
  • 0,0008 ml/min
  • 0,0008 ml/min
  • Drive IP rating:
  • IP 30
  • IP 30
  • IP 30
  • IP 30
  • IP 30
  • IP 30
  • IP 30
  • IP 30
  • IP 30
  • IP 30
  • IP 30
  • IP 30
  • IP 30
  • IP 30
  • IP 30
  • IP 30
  • IP 30
  • Accuracy:
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • Anti-drip:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Cloud connected:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Digital dispensing:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Drive:
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Duty cycle:
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Min. RPM:
  • 0,1 rpm
  • 0,1 rpm
  • 0,1 rpm
  • 0,1 rpm
  • 0,1 rpm
  • 0,1 rpm
  • 0,1 rpm
  • 0,1 rpm
  • 0,1 rpm
  • 0,1 rpm
  • 0,1 rpm
  • 0,1 rpm
  • 0,1 rpm
  • 0,1 rpm
  • 0,1 rpm
  • 0,1 rpm
  • 0,1 rpm
  • Open-head sensor:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Remote I/O:
  • USB 2,0, Mini-B, RS-232
  • USB 2,0, Mini-B, RS-232
  • USB 2,0, Mini-B, RS-232
  • USB 2,0, Mini-B, RS-232
  • USB 2,0, Mini-B, RS-232
  • USB 2,0, Mini-B, RS-232
  • USB 2,0, Mini-B, RS-232
  • USB 2,0, Mini-B, RS-232
  • USB 2,0, Mini-B, RS-232
  • USB 2,0, Mini-B, RS-232
  • USB 2,0, Mini-B, RS-232
  • USB 2,0, Mini-B, RS-232
  • USB 2,0, Mini-B, RS-232
  • USB 2,0, Mini-B, RS-232
  • USB 2,0, Mini-B, RS-232
  • USB 2,0, Mini-B, RS-232
  • USB 2,0, Mini-B, RS-232
  • Reversible motor:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Series:
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Tubing sizes accepted:
  • Three-stop 0,13 mm ID to 3,17 mm ID
  • Three-stop 0,13 mm ID to 3,17 mm ID
  • Three-stop 0,13 mm ID to 3,17 mm ID
  • Three-stop 0,13 mm ID to 3,17 mm ID
  • Three-stop 0,13 mm ID to 3,17 mm ID
  • Three-stop 0,13 mm ID to 3,17 mm ID
  • Three-stop 0,13 mm ID to 3,17 mm ID
  • Three-stop 0,13 mm ID to 3,17 mm ID
  • Three-stop 0,13 mm ID to 3,17 mm ID
  • Three-stop 0,13 mm ID to 3,17 mm ID
  • Three-stop 0,13 mm ID to 3,17 mm ID
  • Three-stop 0,13 mm ID to 3,17 mm ID
  • Three-stop 0,13 mm ID to 3,17 mm ID
  • Three-stop 0,13 mm ID to 3,17 mm ID
  • Three-stop 0,13 mm ID to 3,17 mm ID
  • Three-stop 0,13 mm ID to 3,17 mm ID
  • Three-stop 0,13 mm ID to 3,17 mm ID
  • Washdown capable:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Max. pressure:
  • 1 bar (14,5 psi)
  • 1 bar (14,5 psi)
  • 1 bar (14,5 psi)
  • 1 bar (14,5 psi)
  • 1 bar (14,5 psi)
  • 1 bar (14,5 psi)
  • 1 bar (14,5 psi)
  • 1 bar (14,5 psi)
  • 1 bar (14,5 psi)
  • 1 bar (14,5 psi)
  • 1 bar (14,5 psi)
  • 1 bar (14,5 psi)
  • 1 bar (14,5 psi)
  • 1 bar (14,5 psi)
  • 1 bar (14,5 psi)
  • 1 bar (14,5 psi)
  • 1 bar (14,5 psi)
  • Frequency:
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • Voltage:
  • 100 - 240 VAC
  • 100 - 240 VAC
  • 100 - 240 VAC
  • 100 - 240 VAC
  • 100 - 240 VAC
  • 100 - 240 VAC
  • 100 - 240 VAC
  • 100 - 240 VAC
  • 100 - 240 VAC
  • 100 - 240 VAC
  • 100 - 240 VAC
  • 100 - 240 VAC
  • 100 - 240 VAC
  • 100 - 240 VAC
  • 100 - 240 VAC
  • 100 - 240 VAC
  • 100 - 240 VAC
  • Warranty:
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years