Masterflex® 마이크로 연동 펌프, Avantor®
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
본 제품은 컴퓨터 또는 모바일 기기 (iOS 또는 안드로이드)를 통해 작동시킬 수 있는 펌프입니다.
- 1.26% 재현성으로 유량 범위 0.2 µL/min까지 빠르게 도달 가능
- 맥동을 최소화하는 12개의 롤러 헤드
- 애플리케이션에 따라 필요한 채널 수(1개 ~ 8개)의 펌프 선택 가능
- 다양한 종류의 연동 튜브 세트 (0.13 mm i.d. to 3.17 mm)
USB 포트 유선 연결과 모바일 앱인 Pump Network Control™을 통한 원격 연결로 연동 펌프의 방향, 속도 및 다중 펌프 채널을 제어할 수 있습니다.
4 Options Available Below
Product Details & Documents
본 제품은 컴퓨터 또는 모바일 기기 (iOS 또는 안드로이드)를 통해 작동시킬 수 있는 펌프입니다.
- 1.26% 재현성으로 유량 범위 0.2 µL/min까지 빠르게 도달 가능
- 맥동을 최소화하는 12개의 롤러 헤드
- 애플리케이션에 따라 필요한 채널 수(1개 ~ 8개)의 펌프 선택 가능
- 다양한 종류의 연동 튜브 세트 (0.13 mm i.d. to 3.17 mm)
USB 포트 유선 연결과 모바일 앱인 Pump Network Control™을 통한 원격 연결로 연동 펌프의 방향, 속도 및 다중 펌프 채널을 제어할 수 있습니다.
Specifications for Product Family
Specifications
- Min. flow rate:
- 0,2 µl/min
- 0,2 µl/min
- 0,2 µl/min
- 0,2 µl/min
- CE regulatory approval:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Self-priming:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Shipping weight:
- 2,15 kg (4,75 lbs.)
- 2,15 kg (4,75 lbs.)
- 2,15 kg (4,75 lbs.)
- 2,15 kg (4,75 lbs.)
- Warranty:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
Specifications
Product Family Options
Product Information
- 설명최대 유량높이길이너비전력AvailabilityPrice
- Six Channel precision micro peristaltic pump10 ml/min12,5 cm6,4 cm5,890 - 240 VACLog in for availability1 * 1 itemsSpecifications:CE Compliant
More
Specifications
Cat. No.MFLX74906-04Min. flow rate0,2 µl/minCE regulatory approvalYesSelf-primingYesShipping weight2,15 kg (4,75 lbs.)Warranty1 yearCE Compliant - One Channel precision micro peristaltic pump10 ml/min12,5 cm6,4 cm5,890 - 240 VACLog in for availability1 * 1 itemsSpecifications:CE Compliant
More
Specifications
Cat. No.MFLX74906-00Min. flow rate0,2 µl/minCE regulatory approvalYesSelf-primingYesShipping weight2,15 kg (4,75 lbs.)Warranty1 yearCE Compliant - Two Channel precision micro peristaltic pump10 ml/min12,5 cm6,4 cm5,890 - 240 VACLog in for availability1 * 1 itemsSpecifications:CE Compliant
More
Specifications
Cat. No.MFLX74906-01Min. flow rate0,2 µl/minCE regulatory approvalYesSelf-primingYesShipping weight2,15 kg (4,75 lbs.)Warranty1 yearCE Compliant - Four Channel precision micro peristaltic pump10 ml/min12,5 cm6,4 cm5,890 - 240 VACLog in for availability1 * 1 itemsSpecifications:CE Compliant
More
Specifications
Cat. No.MFLX74906-03Min. flow rate0,2 µl/minCE regulatory approvalYesSelf-primingYesShipping weight2,15 kg (4,75 lbs.)Warranty1 yearCE Compliant