ContactUsLinkComponent
Masterflex® Solenoid-Operated Pinch Valves, Avantor®
Masterflex® Solenoid-Operated Pinch Valves, Avantor®
인증서
undefined
Masterflex® Solenoid-Operated Pinch Valves, Avantor®
사양
  • Model:
  • 98302-00
  • 98302-36
  • 98302-32
  • 98302-26
  • 98302-30
  • 98302-10
  • 98302-48
  • 98302-06
  • 98302-46
  • 98302-02
  • 98302-42
  • 98302-40
  • 98302-22
  • 98302-20
  • 98302-16
  • 98302-54
  • 98302-12
  • 98302-50
  • Int. Ø tubing:
  • 0,0312"
  • 0,0312"
  • 0,0312"
  • 0,125"
  • 0,125"
  • 0,0625"
  • 0,0625"
  • 0,0625"
  • 0,125"
  • 0,125"
  • 0,0625"
  • 0,0625"
  • Max. pressure:
  • 15 psi
  • 20 psi
  • 15 psi
  • 15 psi
  • 15 psi
  • 20 psi
  • 20 psi
  • 15 psi
  • 15 psi
  • 15 psi
  • 15 psi
  • 20 psi
  • 20 psi
  • 15 psi
  • Pinch valve tube size:
  • 1/32" ID x 3/32" OD
  • 1/8" ID x 1/4" OD
  • 1/16" ID x 1/8" OD
  • 1/8" ID x 1/4" OD
  • 1/32" ID x 3/32" OD
  • 1/32" ID x 3/32" OD
  • 1/32" ID x 3/32" OD
  • 1/8" ID x 1/4" OD
  • 1/8" ID x 1/4" OD
  • 1/16" ID x 1/8" OD
  • 1/16" ID x 1/8" OD
  • 1/32" ID x 3/32" OD
  • 1/16" ID x 1/8" OD
  • 1/32" ID x 3/32" OD
  • 1/8" ID x 1/4" OD
  • 1/8" ID x 1/4" OD
  • 1/16" ID x 1/8" OD
  • 1/16" ID x 1/8" OD
  • Power:
  • 12 VDC, 2,6 W
  • 24 VDC, 4 W
  • 24 VDC, 2,6 W
  • 12 VDC, 4 W
  • 24 VDC, 2,6 W
  • 24 VDC, 2,6 W
  • 24 VDC, 2,6 W
  • 12 VDC, 4 W
  • 12 VDC, 4 W
  • 12 VDC, 2,6 W
  • 12 VDC, 2,6 W
  • 12 VDC, 2,6 W
  • 12 VDC, 2,6 W
  • 12 VDC, 2,6 W
  • 24 VDC, 4 W
  • 24 VDC, 4 W
  • 24 VDC, 2,6 W
  • 24 VDC, 2,6 W
  • Response time:
  • 25 ms
  • 35 ms
  • 25 ms
  • 35 ms
  • 25 ms
  • 25 ms
  • 25 ms
  • 35 ms
  • 35 ms
  • 25 ms
  • 25 ms
  • 25 ms
  • 25 ms
  • 25 ms
  • 35 ms
  • 35 ms
  • 25 ms
  • 25 ms
  • Warranty:
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years