Orders LinkContactUsLinkComponent
시린지 필터, J.T.Baker®
공급사:   Avantor
시린지 필터, J.T.Baker®
공급사:  Avantor
Certificates
시린지 필터, J.T.Baker®
시린지 필터, J.T.Baker®
92 Options Available Below
Product Details & Documents
시린지 필터는 크로마토그래피 시료 준비 어플리케이션을 위해 특별히 설계되었으며 낮은 추출물과 함께 가장 일관된 결과를 제공하도록 최적화되었습니다.
  • HPLC 인증
  • Class VI 플라스틱 테스트에 따른 Biosafe
  • 폴리프로필렌 하우징 소재
  • 비멸균
  • 각 필터는 female Luer-lock 흡입구와 male slop Luer 배출구가 있습니다
  • 높은 처리량과 빠른 유속을 위한 큰 기공 크기 1,0 µm
PTFE (친수성 또는 소수성), 나일론, PES, RC 멤브레인 및 GF (유리 섬유) 제공:
- 물 습윤성 친수성 PTFE는 일반적인 수성 및 유기 용매, 대부분의 산 및 알칼리에 대해 우수한 내화학성을 제공합니다
- 소수성 PTFE는 대부분의 용매와 강산 및 염기에 내성이 있으며, 가스 여과에도 적합합니다
- 나일론은 수성 또는 유기 용매의 여과에 적합한 광범위한 화학적 호환성을 제공합니다. 광범위한 pH 범위에 사용할 수 있는 천연 친수성 멤브레인입니다
- PES는 낮은 단백질 결합과 높은 유속을 제공합니다
- 재생 셀룰로스는 낮은 단백질 결합과 광범위한 화학적 저항성을 지원합니다
- 내장된 유리 섬유 (100% 바인더가 없는 붕규산 유리 섬유) 전치필터 이중 레이어 타입은 특히 고입자 로딩에 적합하며, 여과하기 어려운 액체에 적합합니다
 : ISO 9001:2015 품질 관리 시설에서 제조되었습니다.
Product Family Options
Glass fibre (GF)
제품 정보
  • 직경
    기공 크기
    Membrane
    Packed
    재고 여부
    Price
  • 13 mm
    1,00 µm
    Glass fibre (GF)
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 13 mm
    1,00 µm
    Glass fibre (GF)
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 25 mm
    1,00 µm
    Glass fibre (GF)
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 25 mm
    1,00 µm
    Glass fibre (GF)
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 30 mm
    1,00 µm
    Glass fibre (GF)
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 30 mm
    1,00 µm
    Glass fibre (GF)
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
Hydrophobic polytetrafluoroethylene (PTFE)
제품 정보
  • 직경
    기공 크기
    Membrane
    Packed
    재고 여부
    Price
  • 30 mm
    1,00 µm
    Hydrophobic PTFE
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 13 mm
    0,22 µm
    Hydrophobic PTFE
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 13 mm
    0,22 µm
    Hydrophobic PTFE
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 13 mm
    0,45 µm
    Hydrophobic PTFE
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 13 mm
    0,45 µm
    Hydrophobic PTFE
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 25 mm
    0,22 µm
    Hydrophobic PTFE
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 25 mm
    0,22 µm
    Hydrophobic PTFE
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 25 mm
    0,45 µm
    Hydrophobic PTFE
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 25 mm
    0,45 µm
    Hydrophobic PTFE
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 25 mm
    0,45 µm
    Hydrophobic PTFE, GF prefilter
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 25 mm
    0,45 µm
    Hydrophobic PTFE, GF prefilter
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 30 mm
    1,00 µm
    Hydrophobic PTFE
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 30 mm
    0,22 µm
    Hydrophobic PTFE
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 30 mm
    0,22 µm
    Hydrophobic PTFE
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 30 mm
    0,45 µm
    Hydrophobic PTFE
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 30 mm
    0,45 µm
    Hydrophobic PTFE
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
Hydrophilic polytetrafluoroethylene (PTFE)
제품 정보
  • 직경
    기공 크기
    Membrane
    Packed
    재고 여부
    Price
  • 13 mm
    0,22 µm
    Hydrophilic PTFE
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 13 mm
    0,22 µm
    Hydrophilic PTFE
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 13 mm
    0,45 µm
    Hydrophilic PTFE
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 13 mm
    0,45 µm
    Hydrophilic PTFE
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 25 mm
    0,22 µm
    Hydrophilic PTFE
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 25 mm
    0,22 µm
    Hydrophilic PTFE
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 25 mm
    0,45 µm
    Hydrophilic PTFE
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 25 mm
    0,45 µm
    Hydrophilic PTFE
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 25 mm
    0,45 µm
    Hydrophilic PTFE, GF prefilter
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 25 mm
    0,45 µm
    Hydrophilic PTFE, GF prefilter
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 30 mm
    0,22 µm
    Hydrophilic PTFE
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 30 mm
    0,22 µm
    Hydrophilic PTFE
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 30 mm
    0,45 µm
    Hydrophilic PTFE
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 30 mm
    0,45 µm
    Hydrophilic PTFE
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
Nylon
제품 정보
Polyethersulfone (PES)
제품 정보
  • 직경
    기공 크기
    Membrane
    Packed
    재고 여부
    Price
  • 13 mm
    0,10 µm
    PES
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 13 mm
    0,10 µm
    PES
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 13 mm
    0,22 µm
    PES
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 13 mm
    0,22 µm
    PES
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 13 mm
    0,45 µm
    PES
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 13 mm
    0,45 µm
    PES
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 13 mm
    0,45 µm
    PES, GF prefilter
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 13 mm
    0,45 µm
    PES, GF prefilter
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 25 mm
    0,10 µm
    PES
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 25 mm
    0,10 µm
    PES
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 25 mm
    0,22 µm
    PES
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 25 mm
    0,22 µm
    PES
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 25 mm
    0,45 µm
    PES
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 25 mm
    0,45 µm
    PES
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 25 mm
    0,45 µm
    PES, GF prefilter
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 25 mm
    0,45 µm
    PES, GF prefilter
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 30 mm
    1,00 µm
    PES
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 30 mm
    1,00 µm
    PES
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 30 mm
    0,10 µm
    PES
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 30 mm
    0,10 µm
    PES
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 30 mm
    0,22 µm
    PES
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 30 mm
    0,22 µm
    PES
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 30 mm
    0,45 µm
    PES
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 30 mm
    0,45 µm
    PES
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 30 mm
    0,45 µm
    PES, GF prefilter
    2 jars of 100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 30 mm
    0,45 µm
    PES, GF prefilter
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
Regenerated cellulose (RC)
제품 정보