Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® 피펫 팁
VWR® 피펫 팁
VWR® 피펫 팁
VWR® 피펫 팁
VWR® 피펫 팁은 정확한 액체 전달을 위해 설계되었습니다.
  • 121 °C에서 완전 오토클레이브 가능
  • 쉬운 용량 식별을 위한 컬러 코딩된 랙
  • PP 필터가 있는 팁도 구매 가능
  • DNase-/RNase-free 및 비발열성
  • 추적성을 위해 모든 랙 또는 케이스에 배치 번호 표시
  • 멸균된 팁은 방사선 조사 SAL 10⁻⁶ (ISO 11137)로 멸균됨
  • 유통기한: 제조일로부터 3년
마이크로 피펫터를 위한 우수한 퀄리티의 소모품. 대부분의 브랜드 마이크로 피펫터에 호환되는 액세서리.
 : ISO 13485 및 ISO 9001 품질 관리 시스템에 따라 클래스 100,000 실내 환경에서 제조됩니다.
Product Family Options
VWR® pipette tips, natural
  • Tip style
    용량
    Sterile
    Filter
    Colour code
    Packed
  • Standard
    10 µl
    Grey/red
    1000 tips/bag, 10 bags/case
    1 * 10.000 items
    1 * 10.000 items - ₩119,808
    ₩119,808
    1 * 10.000 items
       ₩119,808
  • Standard
    10 µl
    +
    Grey/red
    1000 tips/bag, 10 bags/case
    1 * 10.000 items
    1 * 10.000 items - ₩267,551
    ₩267,551
    1 * 10.000 items
       ₩267,551
  • Extended length
    10 µl
    -
    -
    Neutral
    1000 tips/bag, 10 bags/case
    1 * 10.000 items
    1 * 10.000 items - ₩128,421
    ₩128,421
    1 * 10.000 items
       ₩128,421
  • Standard
    10 µl
    +
    Grey/red
    96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
    1 * 1.920 items
    1 * 1.920 items - ₩80,782
    ₩80,782
    1 * 1.920 items
       ₩80,782
  • Standard
    10 µl
    +
    +
    Grey/red
    96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
    1 * 1.920 items
    1 * 1.920 items - ₩110,669
    ₩110,669
    1 * 1.920 items
       ₩110,669
  • Extended length
    10 µl
    +
    Grey/red
    96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
    1 * 1.920 items
    1 * 1.920 items - ₩88,910
    ₩88,910
    1 * 1.920 items
       ₩88,910
  • Extended length
    10 µl
    +
    +
    Grey/red
    96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
    1 * 1.920 items
    1 * 1.920 items - ₩121,718
    ₩121,718
    1 * 1.920 items
       ₩121,718
  • Standard
    20 µl
    +
    Grey/yellow
    1000 tips/bag, 10 bags/case
    1 * 10.000 items
    1 * 10.000 items - ₩488,890
    ₩488,890
    1 * 10.000 items
       ₩488,890
  • Standard
    20 µl
    +
    +
    Grey/yellow
    96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
    1 * 1.920 items
    1 * 1.920 items - ₩132,203
    ₩132,203
    1 * 1.920 items
       ₩132,203
  • Standard
    100 µl
    +
    Grey/yellow
    1000 tips/bag, 10 bags/case
    1 * 10.000 items
    1 * 10.000 items - ₩488,890
    ₩488,890
    1 * 10.000 items
       ₩488,890
  • Standard
    100 µl
    +
    +
    Grey/yellow
    96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
    1 * 1.920 items
    1 * 1.920 items - ₩132,167
    ₩132,167
    1 * 1.920 items
       ₩132,167
  • Standard
    200 µl
    +
    Grey/yellow
    1000 tips/bag, 10 bags/case
    1 * 10.000 items
    1 * 10.000 items - ₩150,815
    ₩150,815
    1 * 10.000 items
       ₩150,815
  • Standard
    200 µl
    +
    Grey/yellow
    1000 tips/bag, 10 bags/case
    1 * 10.000 items
    1 * 10.000 items - ₩364,851
    ₩364,851
    1 * 10.000 items
       ₩364,851
  • Standard
    200 µl
    +
    Grey/yellow
    96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
    1 * 1.920 items
    1 * 1.920 items - ₩108,310
    ₩108,310
    1 * 1.920 items
       ₩108,310
  • Standard
    200 µl
    +
    +
    Grey/yellow
    96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
    1 * 1.920 items
    1 * 1.920 items - ₩132,167
    ₩132,167
    1 * 1.920 items
       ₩132,167
  • Standard
    300 µl
    Grey/yellow
    1000 tips/bag, 10 bags/case
    1 * 10.000 items
    1 * 10.000 items - ₩153,213
    ₩153,213
    1 * 10.000 items
       ₩153,213
  • Standard
    300 µl
    +
    Grey/yellow
    1000 tips/bag, 10 bags/case
    1 * 10.000 items
    1 * 10.000 items - ₩364,851
    ₩364,851
    1 * 10.000 items
       ₩364,851
  • Standard
    300 µl
    +
    Grey/yellow
    96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
    1 * 1.920 items
    1 * 1.920 items - ₩109,321
    ₩109,321
    1 * 1.920 items
       ₩109,321
  • Standard
    300 µl
    +
    +
    Grey/yellow
    96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
    1 * 1.920 items
    1 * 1.920 items - ₩132,167
    ₩132,167
    1 * 1.920 items
       ₩132,167
  • Standard
    1000 µl
    Grey/blue
    1000 tips/bag, 10 bags/case
    1 * 10.000 items
    1 * 10.000 items - ₩218,903
    ₩218,903
    1 * 10.000 items
       ₩218,903
  • Standard
    1000 µl
    +
    Grey/blue
    1000 tips/bag, 10 bags/case
    1 * 10.000 items
    1 * 10.000 items - ₩437,769
    ₩437,769
    1 * 10.000 items
       ₩437,769
  • Standard
    1000 µl
    +
    Grey/blue
    96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
    1 * 1.920 items
    1 * 1.920 items - ₩140,447
    ₩140,447
    1 * 1.920 items
       ₩140,447
  • Standard
    1000 µl
    +
    +
    Grey/blue
    96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
    1 * 1.920 items
    1 * 1.920 items - ₩183,026
    ₩183,026
    1 * 1.920 items
       ₩183,026
  • Extended length
    1000 µl
    Grey/blue
    1000 tips/bag, 10 bags/case
    1 * 10.000 items
    1 * 10.000 items - ₩270,585
    ₩270,585
    1 * 10.000 items
       ₩270,585
  • Extended length
    1000 µl
    +
    Grey/blue
    1000 tips/bag, 10 bags/case
    1 * 10.000 items
    1 * 10.000 items - ₩541,172
    ₩541,172
    1 * 10.000 items
       ₩541,172
  • Extended length
    1000 µl
    +
    Grey/blue
    96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
    1 * 1.920 items
    1 * 1.920 items - ₩169,244
    ₩169,244
    1 * 1.920 items
       ₩169,244
  • Extended length
    1000 µl
    +
    +
    Grey/blue
    96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
    1 * 1.920 items
    1 * 1.920 items - ₩226,544
    ₩226,544
    1 * 1.920 items
       ₩226,544
  • Extended length
    1000 µl
    +
    -
    Grey/blue
    96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
    1 * 1.920 items
    1 * 1.920 items - ₩202,797
    ₩202,797
    1 * 1.920 items
       ₩202,797
VWR® pipette tips, super low retention, natural
  • Tip style
    용량
    Sterile
    Filter
    Colour code
    Packed
  • Standard
    10 µl
    Grey/red
    1000 tips/bag, 10 bags/case
    1 * 10.000 items
    1 * 10.000 items - ₩208,118
    ₩208,118
    1 * 10.000 items
       ₩208,118
  • Standard
    10 µl
    +
    Grey/red
    96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
    1 * 1.920 items
    1 * 1.920 items - ₩92,879
    ₩92,879
    1 * 1.920 items
       ₩92,879
  • Standard
    10 µl
    +
    +
    Grey/red
    96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
    1 * 1.920 items
    1 * 1.920 items - ₩128,647
    ₩128,647
    1 * 1.920 items
       ₩128,647
  • Extended length
    10 µl
    Grey/red
    1000 tips/bag, 10 bags/case
    1 * 10.000 items
    1 * 10.000 items - ₩317,362
    ₩317,362
    1 * 10.000 items
       ₩317,362
  • Extended length
    10 µl
    +
    -
    Grey/red
    96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
    1 * 1.920 items
    1 * 1.920 items - ₩98,385
    ₩98,385
    1 * 1.920 items
       ₩98,385
  • Extended length
    10 µl
    +
    +
    Grey/red
    96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
    1 * 1.920 items
    1 * 1.920 items - ₩130,854
    ₩130,854
    1 * 1.920 items
       ₩130,854
  • Standard
    20 µl
    +
    Grey/yellow
    1000 tips/bag, 10 bags/case
    1 * 10.000 items
    1 * 10.000 items - ₩582,667
    ₩582,667
    1 * 10.000 items
       ₩582,667
  • Standard
    20 µl
    +
    +
    Grey/yellow
    96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
    1 * 1.920 items
    1 * 1.920 items - ₩152,315
    ₩152,315
    1 * 1.920 items
       ₩152,315
  • Standard
    100 µl
    +
    Grey/yellow
    1000 tips/bag, 10 bags/case
    1 * 10.000 items
    1 * 10.000 items - ₩634,723
    ₩634,723
    1 * 10.000 items
       ₩634,723
  • Standard
    100 µl
    +
    +
    Grey/yellow
    96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
    1 * 1.920 items
    1 * 1.920 items - ₩152,315
    ₩152,315
    1 * 1.920 items
       ₩152,315
  • Standard
    200 µl
    Grey/yellow
    1000 tips/bag, 10 bags/case
    1 * 10.000 items
    1 * 10.000 items - ₩201,000
    ₩201,000
    1 * 10.000 items
       ₩201,000
  • Standard
    200 µl
    +
    Grey/yellow
    1000 tips/bag, 10 bags/case
    1 * 10.000 items
    1 * 10.000 items - ₩400,615
    ₩400,615
    1 * 10.000 items
       ₩400,615
  • Standard
    200 µl
    +
    Grey/yellow
    96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
    1 * 1.920 items
    1 * 1.920 items - ₩129,187
    ₩129,187
    1 * 1.920 items
       ₩129,187
  • Standard
    200 µl
    +
    +
    Grey/yellow
    96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
    1 * 1.920 items
    1 * 1.920 items - ₩152,351
    ₩152,351
    1 * 1.920 items
       ₩152,351
  • Standard
    300 µl
    +
    Grey/yellow
    1000 tips/bag, 10 bags/case
    1 * 10.000 items
    1 * 10.000 items - ₩400,615
    ₩400,615
    1 * 10.000 items
       ₩400,615
  • Standard
    300 µl
    +
    +
    Grey/yellow
    96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
    1 * 1.920 items
    1 * 1.920 items - ₩152,351
    ₩152,351
    1 * 1.920 items
       ₩152,351
  • Standard
    1000 µl
    +
    Grey/blue
    96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
    1 * 1.920 items
    1 * 1.920 items - ₩163,813
    ₩163,813
    1 * 1.920 items
       ₩163,813
  • Standard
    1000 µl
    +
    +
    Grey/blue
    96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
    1 * 1.920 items
    1 * 1.920 items - ₩212,762
    ₩212,762
    1 * 1.920 items
       ₩212,762
  • Extended length
    1000 µl
    +
    +
    Grey/blue
    96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
    1 * 1.920 items
    1 * 1.920 items - ₩263,508
    ₩263,508
    1 * 1.920 items
       ₩263,508