Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 원심분리 튜브, 원뿔형 바닥, PP
VWR®, 원심분리 튜브, 원뿔형 바닥, PP
   지속 가능성을 위한 옵션 선택 가능
공급사:   VWR Collection
VWR®, 원심분리 튜브, 원뿔형 바닥, PP
공급사:  VWR Collection
   지속 가능성을 위한 옵션 선택 가능
Certificates
VWR®, 원심분리 튜브, 원뿔형 바닥, PP
VWR®, 원심분리 튜브, 원뿔형 바닥, PP
3 Options Available Below
Product Details & Documents
VWR® 원뿔형 바닥 원심분리 튜브는 높은 등급의 감마 내성 폴리프로필렌으로 만들어집니다.
  • 읽기 쉬운 눈금
  • 최대 RCF 6000×g
  • 121 °C 에서 오토클레이브 가능 및 -196°C까지 동결 가능
  • 누출 방지 및 라텍스 프리
  • 유통기한 3년
  • 클래스 100000 클린룸 환경에서 제조됨
The tubes feature a flat seal cap made from polyethylene. Sterilised by gamma irradiation to SAL 10⁻⁶ (ISO 11137).
Certifications: BSE/TSE의 요구사항을 만족합니다. 인증된 DNase/RNase-free 및 비발열성.
주의: Height of 250 ml tubes has been changed from November 6th 2022, lot number: 221106334A.
Specifications for Product Family
사양
  • Catalog No:
  • 525-1300
  • 525-1597
  • 525-1598
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Environmental certification:
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
사양
Product Family Options
제품 정보
  • 용량
    Material
    Colour
    Closure type
    RCF max.
    재고 여부
    Price
  • 225
    PP
    Clear
    Plug type cap
    7500×g
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 48 items
    1 * 48 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-1300
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 250
    PP
    Clear
    Plug type cap
    7500×g
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 48 items
    1 * 48 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-1597
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 500
    PP
    Clear
    Plug type cap
    6000×g
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 36 items
    1 * 36 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-1598
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact