VWR® 페트리 디쉬, 유리
200 mm, 50 mm, Non sterile
제품 번호 391-0698
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
뚜껑이 있는 소다석회 유리, 일회용품으로 사용합니다. 이 페트리 디쉬는 플라스틱으로 만든 일회용 페트리 접시의 친환경 대안입니다.
- 우수한 내화학성
- 최대 60°C까지 가열 가능
- 강한 열이나 급격한 온도 변화와 관련된 용도에는 적합하지 않습니다
- 세균 배양 생산에 적합
: The indication of the diameter of the petri dishes is approximate.
사양
- 직경:200 mm
- Sterility:Non sterile
- 높이:50 mm
- Seq:14