프로브가 없는 온도계
Indoor/outdoor thermometer, W×H: 100×215 mm, −10…+50 °C, ±1,0, 0,1 °C
620-1722
습기가 많은 환경에서 사용하도록 설계되었으며, 디지털 온도계는 수은 모델에 대한 훌륭한 대안을 제공합니다. 재설정 버튼을 사용하면 새 모니터링 기간을 설정할 수 있습니다.
- 표시되는 최대/최소 값
- 장착용 열쇠구멍
- 읽기 쉬움
- 방수 IP 65
L×P: 100×215 mm
실내/실외 온도계 현재 온도를 표시하고 마지막 재설정 이후에 도달한 최고 및 최저 온도를 등록합니다. LR44 배터리가 포함됩니다.
: CE marked
- Range:−10…+50 °C
- 해상도:0,1 °C
- 설명:Indoor/outdoor thermometer, W×H: 100×215 mm
- Accuracy:±1,0