Orders LinkContactUsLinkComponent
보틀, 좁은 목, 스크류 캡, VWR®
보틀, 좁은 목, 스크류 캡, VWR®
보틀, 좁은 목, 스크류 캡, VWR®
Supplier:  VWR Collection
Certificates
보틀, 좁은 목, 스크류 캡, VWR®
보틀, 좁은 목, 스크류 캡, VWR®
9 Options Available Below
Product Details & Documents
PP 스크류 캡과 주입 링이 있는 호박색 붕규산 3.3 유리.
  • 매우 우수한 내화학성
  • 고온에 대한 내성
  • 최소한의 열팽창으로 온도 변화에 상대적으로 높은 내성 제공
광범위한 실험실 어플리케이션을 위한 경제적인 대체품입니다. 둥근 모양이고, 눈금이 새겨져 있습니다. DIN GL 45 나사산, 주입 링 및 파란색 PP 스크류 캡. 호박색으로 빛에 민감한 물질을 보호합니다.
외부에도 같은 색상을 적용함으로써 병의 내부 표면에 변하지 않은 유리 특성을 지원합니다.
Certifications: ISO 4796
Product Family Options
Product Information
  • 용량
    Thread
    외부 직경
    높이
    Availability
    Price
  • 50
    GL 32
    46 mm
    91 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 100
    GL 45
    56 mm
    105 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 250
    GL 45
    70 mm
    143 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 500
    GL 45
    86 mm
    181 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 1000
    GL 45
    101 mm
    230 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 2000
    GL 45
    136 mm
    265 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 5000
    GL 45
    181 mm
    336 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 10000
    GL 45
    227 mm
    416 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 20000
    GL 45
    288 mm
    512 mm