VWR®, 마이크로 정전기 방지 평량 보트
0,5, 25×6,9×7,5 mm, White
제품 번호 611-5050
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
미량 저울 계량 및 매우 소량의 시료의 샘플링 재료 분배에 적합합니다.
- 큰 탭으로 보트를 쉽게 사용하며 집게로 배치하고 고정 가능
- 불활성 재료는 보트와 내용물을 솔루션에 추가 가능하며 프로토콜이 허용하는 경우 100% 시료 복구 지원
- 정전기 방지 특성으로 정전기로 인한 시료 보유 방지
피펫 교정과 함께 사용하기 적합합니다. 더 작은 표면적은 증발 속도를 감소시킵니다.
Documents
사양
- 용량:0,5
- Colour:White
- W×D×H:25×6,9×7,5 mm