Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Advanced 핫플레이트 스터러
VWR®, Advanced 핫플레이트 스터러
Magnetic hotplate stirrer, ceramic plate, 250×250 mm
제품 번호 442-1265
공급사:   VWR Collection
VWR®, Advanced 핫플레이트 스터러
제품 번호 442-1265
공급사:  VWR Collection
VWR®, Advanced 핫플레이트 스터러
VWR®, Advanced 핫플레이트 스터러
Magnetic hotplate stirrer, ceramic plate, 250×250 mm
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
VWR® Advanced 마그네틱 핫플레이트 스터러는 모든 연구, 학술 및 산업 분야에서 정확하고 반복 가능한 결과를 제공하도록 설계되었습니다. 최대 500°C의 온도 범위와 1600 rpm에 이르는 교반 속도에서 VWR® 핫플레이트-스터러는 적절한 혼합과 우수한 온도 제어를 제공합니다. 세 가지 크기로 제공되며 두 가지 상판 재질을 선택할 수 있습니다.
  • 우수한 온도 균일성과 강력한 교반
  • 읽기 쉬운 대형 LCD는 온도와 속도를 표시합니다
  • 업계 최고의 안전 기능
  • 쿨 터치, 내화학성 하우징
  • 5년 보증기간
이 마이크로프로세서 제어 장치에는 온도 설정, 속도 설정 및 직관적인 아이콘을 표시하는 읽기 쉬운 LCD가 있는 전면 제어판이 있습니다.
핫플레이트 스터러는 세라믹 또는 알루미늄 상판을 선택 할 수 있습니다. 반사되는 흰색 세라믹 상판은 내화학성이 있으며 세척이 쉽습니다. 내구성있는 알루미늄 상판은 갈라지거나 부서지지 않으며 더 균일한 가열 표면을 제공합니다. 내장 메모리 기억은 장치가 꺼진 후에도 사용자에게 마지막으로 설정한 온도를 표시합니다. 추가 안전을 위해 핫플레이트가 사용 중일 때 대형 hot symbol 경고등이 켜지고 상단 플레이트가 40°C 아래로 떨어질 때까지 켜져 있습니다. 장치에는 히터 오작동 시 장치를 차단하는 여분의 안전 제어 장치가 장착되어 있습니다.
향상된 전자 장치는 샘플을 원하는 온도로 빠르고 효율적으로 가열하는 견고한 히터장치를 조절합니다. 높이가 낮은 디자인은 최소한의 벤치 공간을 활용하고 흄 후드 내에서 사용할 수 있습니다. 장치 하우징은 작동 중에 만지면 차갑게 유지되는 내열성 및 내화학성 폴리머로 제작되었습니다. 흘림방지 설계로 내부 구성 요소로 유체가 흘러가는 것을 방지합니다
해당 핫플레이트(가열만 442-1269) 또는 자기 교반기(교반만 442-1310)도 사용할 수 있습니다.
Certifications: RoHS 준수. TUV 인증
납품 정보: 배송 정보: 장치는 234cm 3선 코드 및 플러그와 함께 제공됩니다. 핫플레이트 장치는 3.8cm PTFE 코팅된 마그네틱 스터러 바와 함께 제공됩니다.
사양
  • 설명:
    Magnetic hotplate stirrer, ceramic plate, 250×250 mm
  • Seq:
    017
  • Plate material:
    Ceramic
  • Cat. No.:
    442-1265
  • Model:
    442-1265
  • Speed range:
    60 - 1600 min⁻¹
  • W×D×H:
    286×422×122 mm
  • Temperature range:
    Ambient +5…500 °C
  • Plate dimensions:
    250×250 mm
  • Max. stirring capacity H₂O:
    13 L
  • Weight:
    5,7 kg
  • Temperature stability:
    Top plate: ±3% >100 °C; ±2% ≤100 °C
    with temperature probe: ±3% >100 °C; ±2% ≤100 °C
  • Speed stability:
    ±2%
Accessories
제품 정보
  • 제품 번호
    For
    재고 여부
    Price
  • Support rod kit
    Support rod kit
    444-2844
    444-0566, 444-0567, 444-0568,444-0569, 444-0570, 444-0571, 444-0572, 444-0573, 444-0574, 444-0575, 444-0576, 444-0577, 444-0578, 444-0579, 444-0580, 444-0581, 444-0582, 444-0583, 444-0584, 444-0585, 444-0586, 444-0587, 444-0588, 444-0589, 444-0590, 444-0591, 444-0592, 444-0593, 444-0594, 444-0595, 444-0596, 444-0597, 444-0598, 444-0599, 444-0600, 444-0601, 444-0602, 444-0603, 444-0604, 444-0605, 444-0606, 444-0607, 444-0608, 444-0609, 444-0610
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    For
    재고 여부
    Price
  • In use cover, round top
    In use cover, round top
    442-1277
    Round top unit
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    For
    재고 여부
    Price
  • In use cover, square top, 25×25 cm
    In use cover, square top, 25×25 cm
    442-1276
    All 25×25 units
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    For
    재고 여부
    Price
  • Vessel clamp
    Vessel clamp
    442-1278
    All units
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    For
    재고 여부
    Price
  • In use cover square top, 18×18 cm
    In use cover square top, 18×18 cm
    442-1275
    All 18×18 cm units
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    For
    재고 여부
    Price
  • Support rod kit with 20,3 cm PT1000 stainless steel probe
    Support rod kit with 20,3 cm PT1000 stainless steel probe
    444-0645
    Professional series units