Orders LinkContactUsLinkComponent
PCR 플레이트, 클래식, VWR®
공급사:   VWR Collection
PCR 플레이트, 클래식, VWR®
공급사:  VWR Collection
Certificates
PCR 플레이트, 클래식, VWR®
PCR 플레이트, 클래식, VWR®
4 Options Available Below
Product Details & Documents
VWR PCR® 클래식 플라스틱 제품은 DNAse, RNAse 및 내독소가 없어 PCR 실험실에서 번거로움 없이 사용할 수 있습니다.
  • 우수한 열 전달을 돕는 매우 얇은 벽
  • SAL 10⁻⁶ 감마선 조사 기준에 따라 멸균됨
플레이트는 버진 PP 로 제작되었으며 제조 시설은 ISO 표준은 물론 100K 클린룸을 준수합니다.
Product Family Options
Sub-semi-skirted qPCR plates
제품 정보
  • 웰 수
    프로필
    스커트
    Well colour
    재고 여부
    Price
  • 96
    Low
    Semi-skirted
    Natural
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items - ₩280,885
    ₩280,885
    1 * 50 items
       ₩280,885
  • 96
    Standard
    Semi-skirted
    Natural
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items - ₩280,885
    ₩280,885
    1 * 50 items
       ₩280,885
Semi-skirted qPCR plates
제품 정보
  • 웰 수
    프로필
    스커트
    Well colour
    재고 여부
    Price
  • 96
    Low
    Semi-skirted
    Natural
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items - ₩280,885
    ₩280,885
    1 * 50 items
       ₩280,885
  • 96
    Low
    Semi-skirted
    White
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items - ₩280,885
    ₩280,885
    1 * 50 items
       ₩280,885