Orders LinkContactUsLinkComponent
원심분리 튜브 클래식, VWR®
원심분리 튜브 클래식, VWR®
공급사:  VWR Collection
Certificates
원심분리 튜브 클래식, VWR®
원심분리 튜브 클래식, VWR®
28 Options Available Below
Product Details & Documents
VWR® 15 및 50ml 원심분리기 튜브는 FDA 승인 버진 PP를 사용하여 클래스 100000 클린룸에서 제조됩니다.
  • 투명한 표면
  • 각각 15ml 및 50ml 튜브에서 최대 17000 및 20000 RCF까지 원심분리 가능
  • 누출 방지 나사 캡
  • 변조 방지 및 내화학성 눈금 프린팅
  • 시료 식별을 위한 넓은 쓰기 영역
  • 시료에 손상을 주지 않는 고감도 시료용 고품질 황색 튜브
각 배치는 DNAse, RNAse 및 내독소가 없는 것이 인증되었습니다.
Each batch is tested DNAse-, RNAse- and endotoxin-free.
Product Family Options
제품 정보
  • 용량
    Colour
    Closure type
    RCF max.
    Type
    Version
    Packed
    재고 여부
    Price
  • VWRA525-1545
    Centrifuge tube, sterile
    Centrifuge tube, sterile
    15
    Amber
    Screw cap
    17000×g
    Conical bottom
    +
    Individual
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩178,644
    ₩178,644
    1 * 500 items
       ₩178,644
  • VWRA525-1544
    Centrifuge tube, sterile
    Centrifuge tube, sterile
    15
    Amber
    Screw cap
    17000×g
    Conical bottom
    +
    Rack
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩152,315
    ₩152,315
    1 * 500 items
       ₩152,315
  • VWRA525-1543
    Centrifuge tube, sterile
    Centrifuge tube, sterile
    15
    Amber
    Screw cap
    17000×g
    Conical bottom
    +
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩128,869
    ₩128,869
    1 * 500 items
       ₩128,869
  • VWRA525-1542
    Centrifuge tube
    Centrifuge tube
    15
    Amber
    Screw cap
    17000×g
    Conical bottom
    -
    Rack
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩140,295
    ₩140,295
    1 * 500 items
       ₩140,295
  • Centrifuge tube
    15
    Amber
    Screw cap
    17000×g
    Conical bottom
    -
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩110,237
    ₩110,237
    1 * 500 items
       ₩110,237
  • VWRA525-1540
    Centrifuge tube, sterile
    Centrifuge tube, sterile
    15
    Natural
    Screw cap
    17000×g
    Conical bottom
    +
    Individual
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩201,508
    ₩201,508
    1 * 500 items
       ₩201,508
  • VWRA525-1539
    Centrifuge tube, sterile
    Centrifuge tube, sterile
    15
    Natural
    Screw cap
    17000×g
    Conical bottom
    +
    Rack
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩120,716
    ₩120,716
    1 * 500 items
       ₩120,716
  • VWRA525-1538
    Centrifuge tube, sterile
    Centrifuge tube, sterile
    15
    Natural
    Screw cap
    17000×g
    Conical bottom
    +
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩96,887
    ₩96,887
    1 * 500 items
       ₩96,887
  • VWRA525-1537
    Centrifuge tube
    Centrifuge tube
    15
    Natural
    Screw cap
    17000×g
    Conical bottom
    -
    Rack
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩108,322
    ₩108,322
    1 * 500 items
       ₩108,322
  • Centrifuge tube
    15
    Natural
    Screw cap
    17000×g
    Conical bottom
    -
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩77,897
    ₩77,897
    1 * 500 items
       ₩77,897
  • VWRA525-1560
    Centrifuge tube, sterile, trace metal free
    Centrifuge tube, sterile, trace metal free
    15
    Natural
    Screw cap
    17000×g
    Conical bottom
    +
    Individual
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩149,903
    ₩149,903
    1 * 500 items
       ₩149,903
  • VWRA525-1559
    Centrifuge tube, sterile, trace metal free
    Centrifuge tube, sterile, trace metal free
    15
    Natural
    Screw cap
    17000×g
    Conical bottom
    +
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩108,608
    ₩108,608
    1 * 500 items
       ₩108,608
  • VWRA525-1558
    Centrifuge tube, trace metal free
    Centrifuge tube, trace metal free
    15
    Natural
    Screw cap
    17000×g
    Conical bottom
    -
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩89,882
    ₩89,882
    1 * 500 items
       ₩89,882
  • VWRA525-1555
    Centrifuge tube, sterile
    Centrifuge tube, sterile
    50
    Amber
    Screw cap
    20000×g
    Conical bottom
    +
    Individual
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩233,995
    ₩233,995
    1 * 500 items
       ₩233,995
  • VWRA525-1554
    Centrifuge tube, sterile
    Centrifuge tube, sterile
    50
    Amber
    Screw cap
    20000×g
    Conical bottom
    +
    Rack
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩220,213
    ₩220,213
    1 * 500 items
       ₩220,213
  • VWRA525-1553
    Centrifuge tube, sterile
    Centrifuge tube, sterile
    50
    Amber
    Screw cap
    20000×g
    Conical bottom
    +
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩184,449
    ₩184,449
    1 * 500 items
       ₩184,449
  • VWRA525-1552
    Centrifuge tube
    Centrifuge tube
    50
    Amber
    Screw cap
    20000×g
    Conical bottom
    -
    Rack
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩192,687
    ₩192,687
    1 * 500 items
       ₩192,687
  • VWRA525-1551
    Centrifuge tube
    Centrifuge tube
    50
    Amber
    Screw cap
    20000×g
    Conical bottom
    -
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩159,166
    ₩159,166
    1 * 500 items
       ₩159,166
  • Centrifuge tube
    50
    Natural
    Screw cap
    20000×g
    Conical bottom
    -
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩122,092
    ₩122,092
    1 * 500 items
       ₩122,092
  • VWRA525-1563
    Centrifuge tube, sterile, trace metal free
    Centrifuge tube, sterile, trace metal free
    50
    Natural
    Screw cap
    20000×g
    Conical bottom
    +
    Individual
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩217,218
    ₩217,218
    1 * 500 items
       ₩217,218
  • VWRA525-1562
    Centrifuge tube, sterile, trace metal free
    Centrifuge tube, sterile, trace metal free
    50
    Natural
    Screw cap
    20000×g
    Conical bottom
    +
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩172,277
    ₩172,277
    1 * 500 items
       ₩172,277
  • VWRA525-1561
    Centrifuge tube, trace metal free
    Centrifuge tube, trace metal free
    50
    Natural
    Screw cap
    20000×g
    Conical bottom
    -
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩141,379
    ₩141,379
    1 * 500 items
       ₩141,379
  • VWRA525-1557
    Centrifuge tube, sterile, self-standing
    Centrifuge tube, sterile, self-standing
    50
    Natural
    Screw cap
    20000×g
    Conical bottom, freestanding
    +
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩158,569
    ₩158,569
    1 * 500 items
       ₩158,569
  • VWRA525-1556
    Centrifuge tube, self-standing
    Centrifuge tube, self-standing
    50
    Natural
    Screw cap
    20000×g
    Conical bottom, freestanding
    -
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩139,371
    ₩139,371
    1 * 500 items
       ₩139,371
  • VWRA525-1549
    Centrifuge tube, sterile
    Centrifuge tube, sterile
    50
    Natural
    Screw cap
    20000×g
    Conical bottom
    +
    Rack
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩180,808
    ₩180,808
    1 * 500 items
       ₩180,808
  • VWRA525-1550
    Centrifuge tube, sterile
    Centrifuge tube, sterile
    50
    Natural
    Screw cap
    20000×g
    Conical bottom
    +
    Individual
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 250 items
    1 * 250 items - ₩187,182
    ₩187,182
    1 * 250 items
       ₩187,182
  • VWRA525-1548
    Centrifuge tube, sterile
    Centrifuge tube, sterile
    50
    Natural
    Screw cap
    20000×g
    Conical bottom
    +
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩151,442
    ₩151,442
    1 * 500 items
       ₩151,442
  • Centrifuge tube
    50
    Natural
    Screw cap
    20000×g
    Conical bottom
    -
    Rack
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩158,205
    ₩158,205
    1 * 500 items
       ₩158,205