임상 원심분리기, VWR®
Clinical centrifuge
제품 번호 VWRA521-2803
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 임상 원심분리기는 우수한 사용자 경험을 위한 고품질 구성 요소와 기능을 갖추고 있습니다. 다양한 로터 옵션으로 다양한 샘플크기를 수용할 수 있어 다용도로 사용할 수 있습니다. 또한 이 장치는 기능 대비 공간을 적게 차지하도록 설계되었습니다.
- 무거운 부하에서도 효율적인 성능을 위해 제어되는 마이크로프로세서
- 유지 보수가 필요없는 긴 수명을 위한 BLDC 모터
- 즐겨찾기 모드로 사용자는 최대 99개의 사용자 정의 프로그램을 설정할 수 있습니다.
- 온도를 제어할 수 있는 향상된 기류 설계
- 뚜껑 잠금 안전 장치 - 실행이 완료되면 뚜껑이 자동으로 열립니다.
- 키패드의 원터치로 RPM/RCF 변환 및 단회전 작동 옵션
- 안전한 저전압 장치
: 필요한 용도에 맞는 로터가 있는 모델을 선택하십시오. 다양한 추가 옵션 로터 옵션은 별도로 주문해야 합니다.
: 다양한 크기의 채혈 튜브용 환원 어댑터(9, 6, 4, 3, 2 ml 튜브)와 함께 제공됩니다.
사양
- 설명:Clinical centrifuge
- Seq:01
- Cat. No.:VWRA521-2803
- Timer:1 - 999 min and infinity mode
- Max. speed:4000 min⁻¹
- Dimensions:415×355×173 mm
- Max. RCF:2270 ×g
- Weight:7,7 kg
- Display:Digital