디지털 마이크로원심분리기, VWR®
Personal microcentrifuge, with 8×1,5/2,0 ml rotor
제품 번호 VWRA521-2794
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
광범위한 사용자 연구를 거친, 8-place 퍼스널 마이크로 원심분리기는 사용자가 원하는 모든것을 충족시킵니다. 지능적으로 설계된 섀시와 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 신뢰할 수 있는 성능과 고품질 구성요소는 실험실에서의 생활을 더 쉽게 만들기 위해 제작되었습니다.
- 효율적인 성능을 위해 제어되는 마이크로 프로세서
- 불균형 감지
- 작지만 견고한 디자인으로 벤치 공간 절약
- 다양한 매개변수를 표시하는 전용 디지털 디스플레이
- 견고한 구조로 인한 높은 내구성
- PCR 로터 옵션을 포함한 로터 옵션 선택
- 흄 후드(hume hood) 또는 저온실에서 5 ~ 50°C(상대 습도 80%)에서 사용 가능
- 2000~6000 min-¹의 가변 속도
Dedicated digital display for displaying various parameters.
Delivery information: PCR 스트립 로터(2×8×0,2 ml) 및 0,2/0,5 ml 마이크로튜브용 환원 어댑터와 함께 제공됩니다
사양
- 설명:Personal microcentrifuge, with 8×1,5/2,0 ml rotor
- Cat. No.:VWRA521-2794
- Timer:1 - 25 min. and infinite mode
- Max. speed:1000 - 6000 min⁻¹
- W×D×H:162×157×115 mm
- Speed increment:100 min⁻¹
- Max. RCF:2000 ×g