3D 디지털 쉐이커, VWR®
Digital 3D shaker (rocker)
제품 번호 VWRA444-1225
공급사: VWR Collection
Product Details & Documents
이 3차원 쉐이커는 일관되고 안정적이며 유지보수가 필요없는 성능을 제공하기 위해 최고 품질의 부품을 사용하여 제작되었습니다. 쉐이커는 탁월한 성능을 가지고 있는 BLDC 모터가 있어 쉐이커의 높은 로딩 용량을 보완하여 샘플의 혼합을 보장합니다.
- 마이크프로세서 제어로 과부화 상태에서도 효율적인 성능 보장
- 디지털 디스플레이 사용자 프로그래밍 가능 - 최대 9개의 사용자 정의 설정 및 저장
- 프로그램 (프로토콜)
- 1~999분까지 무한모드로 타이머 설정
- 세척과 유지를 위한 용이한 접근
- 최대의 안정성을 위한 미끄럼 방지 고무 받침
- 7°의 회전속도로 최상의 결과 제공
- 견고한 디자인
Certifications: 증명 : DIN EN 60529에 따른 IP 보호 등급 : IP 21
납품 정보: 스파이크 고무 매트와 함께 제공되며, 기타 액세서리는 별도로 주문해야 합니다.
Documents
사양
- 설명:Digital 3D shaker (rocker)
- Shaking motion:3 dimensional rocking/tumbling
- Cat. No.:VWRA444-1225
- Speed:15 - 120 min⁻¹
- Angle:7°
- Timer:1 - 999 min with infinite mode
- Max. load:5 kg
- Platform W×D:307×267 mm
- Weight:9 kg
Accessories
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Sticky mat for VWR 3D shakers
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Stacking/double tier platform with 4 posts and spiked rubber matStacking/double tier platform with 4 posts and spiked rubber matVWRA444-1228Log in 재고 확인1 * 1 items