실험실 원심분리기, VWR®
Multipurpose laboratory refrigerated centrifuge
제품 번호 VWRA521-2823
공급사: VWR Collection
Product Details & Documents
수년간의 내구성과 함께 강력하고 효율적인 성능을 제공하는 장치입니다. 다양한 로터 옵션으로 많은 분야에 유용하게 사용될 수 있습니다. 또한 사용자 친화적인 인터페이스로 사용자의 고유한 요구사항에 맞게 장치를 쉽게 프로그래밍할 수 있습니다. BLDC 모터는 먼지가 없으며 지속적인 유지 관리가 필요없는 효율적인 성능을 보장합니다.
- 높은 부하에서도 효율적인 성능을 위해 마이크로프로세세 제어
- 직관적인 인터페이스로 매개변수를 쉽고 빠르게 설정
- 로터가 작동중일때 뚜껑이 열리는 것을 방지하는 뚜껑 잠금 안전 기능
- 원 버튼 터치로 RCF 와 RPM 전환
- 초고속 원심분리 및 펠릿팅을 위한 짧은 스핀 기능
- 램프 및 브레이크 속도 조절 가능
Ordering information: 로터는 별도로 주문해야 합니다.
Documents
VWR® Centrifuges
Product Literature
사양
- 설명:Multipurpose laboratory refrigerated centrifuge
- Cat. No.:VWRA521-2823
- Temperature:Refrigeration –10 °C
- Max. speed:4500 min-¹ without rotor
Accessories
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Adapter, 6 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Adapter, 15 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Adapter, 15 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Adapter, 10 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Adapter, 6 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Adapter, 6 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Adapter, 5 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Adapter, 30 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Adapter, 30 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Adapter, 15 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Adapter, 15 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Adapter, 5 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Adapter, 4 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Adapter, 3 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Adapter, 50 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Adapter, 50 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Adapter, 10 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Adapter, 8 ml