Orders LinkContactUsLinkComponent
원심분리기,bench top, Lab Genius, VWR®
원심분리기,bench top, Lab Genius, VWR®
Universal centrifuge
Catalog # VWRA521-3328
Supplier:   VWR Collection
원심분리기,bench top, Lab Genius, VWR®
Catalog # VWRA521-3328
Supplier:  VWR Collection
원심분리기,bench top, Lab Genius, VWR®
원심분리기,bench top, Lab Genius, VWR®
Universal centrifuge
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 items
Product Details & Documents
Lab Genius는 다양한 부하에서도 최고의 결과를 제공하기 위해 설계되었습니다. 최상의 연구를 마친 후에는 품질, 정밀도 및 디자인을 타협해서는 안됩니다; 15000 min⁻¹의 회전과 프로그래밍 가능한 마이크로프로세서를 갖춘 이 원심분리기는 탁월한 정밀도를 제공하고 사소한 불균형도 감지합니다.
  • 자동 로터 감지 기능
  • 유지 보수가 필요없는 긴 수명을 제공하는 BLDC 모터
  • 가변 속도/시간 및 마지막 실행 메모리 기능이 있는 마이크로프로세서 제어 원심분리기
  • 불균형 감지 및 뚜껑 잠금 안전 기능
  • 여러 매개변수 (속도 및 시간)를 쉽게 설정하고 읽을 수 있는 대형 백라이트 LCD 디스플레이
  • 최대 9개 속도 옵션으로 조정가능한 램프 및 브레이크 속도
  • 사용자 프로그래밍 가능 (사용자는 4개의 라인 프로그램으로 최대 99개의 프로그램을 설정할 수 있습니다)
적절한 로터 옵션들(스윙 아웃 및 고정 각도)과 함께 다양한 작업 프로토콜을 가진 단일 장비. 이 원심분리기의 최대 튜브 용량은 32×10 ml (스윙 아웃)와 30×15 ml (고정 로터) 입니다.
Documents
Specifications
  • 설명:
    Universal centrifuge
  • Cat. No.:
    VWRA521-3328
  • Max. capacity:
    4×100 ml
  • Timer:
    30 s - 999 mins and infinite mode
  • W×D×H:
    475×585×325 mm
  • Max. RCF:
    15000/22388 ×g
  • Weight:
    23 kg
  • Display:
    Digital