Hematocrit 원심분리기
Hematocrit centrifuge, with 24×45/75 mm capillary tube rotor
제품 번호 VWRA521-2802
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 hematocrit 원심분리기는 우수한 사용자 경험을 보장하는 고품질 구성 요소를 갖추고 있습니다. BLDC 모터와 결합된 컴팩트한 디자인으로 설치 공간에 비해 놀랍도록 강력한 장치가 만들어졌습니다.
- 가변 속도/시간 및 마지막 실행 메모리 기능이 있는 마이크로프로세서 제어 원심분리기
- 최소 100min⁻¹의 카운트로 500 to 12000 min⁻¹의 정확한 속도 설정
- 나사식 뚜껑이 있는 HCT 로터를 통해 오염 보호 수준 향상
- 작동 중 대체 RPM및 RCF가 디스플레이에 전환됩니다
- 대형 7 세그먼트 디지털 디스플레이로 여러 매개변수에서 쉽게 설정하고 읽을 수 있습니다
- 요구 사항에 따라 속도와 시간을 변경할 수 있는 즐겨찾기 모드 설정하는 사전 설정 기능
- 컴팩트한 디자인으로 벤치 공간 절약
Documents
TDS VWR® Centrifuges
Datasheet
VWR® Centrifuges
Product Literature
사양
- 설명:Hematocrit centrifuge, with 24×45/75 mm capillary tube rotor
- Cat. No.:VWRA521-2802
- Speed:500 - 12000 min⁻¹
- Timer:up to 12 minutes
- Max. speed:12000 min⁻¹
- W×D×H:363×301×105 mm
- Max. RCF:14119 ×g
- Weight:5 kg