미니 원심분리기, Mini 12
High speed micro-centrifuge with 12×1,5/2,0 ml rotor
제품 번호 VWRA521-2795
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 마이크로 원심분리기는 탁월한 사용 편리성과 함께 최적의 성능을 제공하도록 설계 및 개발되었습니다. BLDC 모터의 사용과 지능형 설계는 공기의 흐름을 개선하여 우수한 사용자 경험을 제공합니다.
- 밝고 선명한 LCD 디스플레이
- 작은 설치 공간은 소중한 벤치 공간을 절약합니다.
- 지능적인 디자인으로 최고 속도에도 부드럽고 조용한 작동 보장
- 이중 쉘 설계 및 방폭 구조 검증
- 범용 전원 공급 장치로 더 안전한 저전압 장치 (24V)
뚜껑 잠금 장치 안전, 원터치 토글 등의 기능이 포함된 뛰어난 성능의 미니 원심분리기로 작업 방식을 바꾸십시오.
: 기본 액세서리와 제공되며, 기타 추가 액세서리는 별도로 주문하셔야 합니다.
사양
- 설명:High speed micro-centrifuge with 12×1,5/2,0 ml rotor
- Cat. No.:VWRA521-2795
- Max. capacity:12×1,5/2,0 ml
- Timer:1 - 999 min. (min-sec mode)
- Max. speed:15000 min⁻¹
- W×D×H:262×230×131 mm
- Max. RCF:15596 ×g