냉장 고속 마이크로원심분리기, VWR®
Refrigerated high speed centrifuge with 24×1,5/2 ml fixed angle rotor
Catalog # VWRA521-3310
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
사용자의 모든 요구사항을 충족하도록 설계된 이 다목적 실험실 원심분리기는 탁월한 성능, 편의성 및 확실한 안정성을 제공합니다. 사용자 프로그램 인터페이스, 자동 내부 진단, 비상 뚜껑 해제와 같은 다양한 기능을 제공합니다. 이 기기는 강력하고 안정적인 원심분리기입니다.
- 44×1,5/2 ml의 최대 용량 - 최대 15000 min⁻¹ 제공
- 유지보수가 필요없는 긴 수명을 위한 BLDC 모터
- –20 ~ +40 °C의 온도설정
- 여러 매개변수를 쉽게 설정하고 읽을 수 있는 대형 백라이트 LCD 디스플레이
- 최대 99개 프로그램까지 사용자 프로그래밍 가능
- 불균형 감지 및 안전 뚜껑 잠금 기능
다양한 작업 프로토콜을 위한 단일 장비로 적합한 로터를 선택할 수 있습니다. 최고 속도에서 4℃의 일정한 온도를 유지하며, 급속 냉각 모드의 사전 설정 기능이 있어 주변 온도에서 16분만에 빠르게 4℃에 도달할 수 있습니다.
: 로터 요구사항에 따라 주문해주세요.
Specifications
- 설명:Refrigerated high speed centrifuge with 24×1,5/2 ml fixed angle rotor
- Seq:03
- Cat. No.:VWRA521-3310
- Temperature:–20 °C
- Timer:30 s - 999 min. and infinite mode
- Max. speed:1500 min⁻¹
- W×D×H:325×305×720 mm
- Max. RCF:22136 ×g
- Weight:43 kg