벤치탑 원심분리기, 다용도 Lab Genius, VWR®
VWRA521-2822
- Max. speed:4500 min⁻¹
- 설명:Multi-purpose laboratory centrifuge
- Display:Digital
- Timer:30 s - 99 min and infinite mode
- Weight:23 kg
- W×D×H:475×585×325 mm
- Pk:1
Lab Genius 원심분리기는 수년간의 내구성과 함께 강력하고 효율적인 성능을 제공합니다. 다양한 로터 옵션으로, 광범위한 실험실 요구사항에 매우 유용하게 사용됩니다.
- 무거운 부하에도 효율적인 성능을 위해 제어되는 마이크로프로세서
- 직관적인 인터페이스로 매개변수를 쉽고 빠르게 설정할 수 있습니다
- 뚜껑 잠금 안전 기능은 로터가 작동 중일때 뚜껑이 열리는 것을 방지합니다.
- 원 버튼 터치로 RCF 와 RPM 전환
- 초고속 원심분리 및 펠릿팅을 위한 짧은 스핀 기능
- 램프 및 브레이크 속도 조절 가능
원심분리기는 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 쉽게 프로그래밍 할 수 있습니다. BLDC 모터는 먼지가 없으며 지속적인 유지관리가 필요없는 효율적인 성능을 보장합니다.
: 로터는 별도로 주문해야 합니다.