Orders LinkContactUsLinkComponent
플랫폼 쉐이커, VWR®
플랫폼 쉐이커, VWR®
Supplier:   VWR Collection
플랫폼 쉐이커, VWR®
Supplier:  VWR Collection
Certificates
플랫폼 쉐이커, VWR®
2 Options Available Below
Product Details & Documents
이 플랫폼 쉐이커는 향상된 편의를 위해 사용자 친화적인 성능을 갖췄습니다. 강력한 BLDC 모터와 최고급 구성 요소를 갖춘 장치는 탁월한 성능을 제공하도록 완벽하게 갖춰져있습니다. 루프 기능 및 사용자 프로그래밍 가능 인터페이스와 같은 주요 기능은 쉬운 사용과 편리한 장치를 보장합니다, .
  • 높은 부하 에서도 효울적인 성능을 위해 제어되는 마이크로프로세서
  • 최대 500 min⁻¹ (10 mm) 및 최대 300 min⁻¹ (20 mm) 의 가변 속도 선택
  • 원격 작동을 위해 RS232 인터페이스 옵션
  • 정전 시 자동 켜짐
  • 궤도 혹은 선형 운동인 모델 선택
Certifications: DIN EN 60259에 따른 IP 보호 등급: IP 21.
Ordering information: 액세서리 없이 제공됩니다. 부착물은 별도로 주문해야 합니다.
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • VWRA444-1229
  • VWRA444-1230
  • Speed:
  • 50 - 500 min⁻¹
  • 50 - 500 min⁻¹
  • Shaking motion:
  • Orbital
  • Linear
  • Max. load:
  • 10 kg
  • 10 kg
  • Weight:
  • 7,5 kg
  • 7,5 kg
  • W×D×H:
  • 350×408×99 mm
  • 350×408×99 mm
Specifications
Product Family Options
Platform orbital shaker 10 mm
Product Information
  • 설명
    Availability
    Price
  • Orbital platform shaker
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRA444-1229
    Speed
    50 - 500 min⁻¹
    Shaking motion
    Orbital
    Max. load
    10 kg
    Weight
    7,5 kg
    W×D×H
    350×408×99 mm
Platform linear shaker 10 mm
Product Information
  • 설명
    Availability
    Price
  • Linear platform shaker
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRA444-1230
    Speed
    50 - 500 min⁻¹
    Shaking motion
    Linear
    Max. load
    10 kg
    Weight
    7,5 kg
    W×D×H
    350×408×99 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • VWRA444-1233
    Universal platform with adjustable bars (flask capacity: 13×100 ml; 13×150ml; 9×250 ml; 6×500 ml or 5×1000 ml)
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • VWRA444-1234
    Disk attachment base plate with slip resistant tray
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • VWRA444-1235
    Funnel attachment
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • VWRA444-1236
    Base plate for plastic clamps (clamp capacity: 9×250 ml or 9×500 ml)
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • VWRA444-1237
    Plastic clamp for 250 ml flasks
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • VWRA444-1238
    Plastic clamp for 500 ml flasks
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • VWRA444-1239
    Base plate for stainless steel clamps (clamp capacity: 9×100 ml; 9×150 ml or 9×250 ml)
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • VWRA444-1240
    Stainless steel clamp for 100 ml flasks, suitable for base plate
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • VWRA444-1241
    Stainless steel clamp for 150 ml flasks, suitable for base plate
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • VWRA444-1242
    Stainless steel clamp for 250 ml flasks, suitable for base plate
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • VWRA444-1243
    Base plate for stainless steel clamps (clamp capacity: 9×500 ml or 5×1000 ml)
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • VWRA444-1244
    Stainless steel clamp for 500 ml flasks, suitable for base plate
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • VWRA444-1245
    Stainless steel clamp for 1000 ml flasks, suitable for base plate