디지털 볼텍스 믹서, VWR®
Digital microplate shaker, accommodates 4 plates
제품 번호 VWRA444-1222
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 4개의 플레이트 쉐이커는 혼합을 위해 높은 부하에서도 효율적으로 작동하며, 추가로 매개 변수 설정을 변경할 수 있는 옵션으로 다양한 실험실 요구사항에 적합합니다.
- 높은 부하에서도 효율적인 성능을 위해 제어되는 마이크로프로세서
- 3mm의 궤도 직경
- 1~999분의 가변 타이머 설정 및 무한 모드
- 쉬운 로딩과 언로딩을 위해 4가지 플레이트에 쉬운 접근
- 디지털 디스플레이
납품 정보: 4개의 마이크로플레이트를 고정할 수 있는 고무줄이 함께 제공됩니다.
사양
- 설명:Digital microplate shaker, accommodates 4 plates
- Cat. No.:VWRA444-1222
- Max. capacity:4×96/384 well plates
- Speed:200 - 1200 min⁻¹
- Orbit:3 mm
- Timer:1 to 99 mins and infinite
- W×D×H:88×343×195 mm
- Weight:5,4 kg
- Display:Digital