개인용 마이크로플레이트 쉐이커, single position, VWR®
Digital microplate shaker for single microplate
제품 번호 VWRA444-1221
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 장치는 소형 패키지로도 고성능과 탁월한 사용 편의성을 제공하도록 설계되었습니다.
- 높은 부하에서도 효율적인 성능을 위해 제어되는 마이크로프로세서
- 1~99분의 가변 타이머 설정 및 무한모드
- 컴팩트한 설치 공간은 소중한 공간을 절약하고 콜드룸/인큐베이터에서도 사용할 수 있습니다
- 디지털 디스플레이
강력한 BLDC 모터와 가변 매개변수 설정은 다양한 실험실 요구사항에 맞는 다용도 장치입니다.
납품 정보: 교체 가능한 클램프와 20개의 마이크로튜브용 폼 부착물이 함께 제공됩니다.
Documents
사양
- 설명:Digital microplate shaker for single microplate
- Cat. No.:VWRA444-1221
- Max. capacity:1×96/384 well plates
- Speed:300 - 1800 min⁻¹
- Orbit:2 mm
- Timer:1 to 99 mins and infinite
- W×D×H:127×85×86 mm
- Weight:1,36 kg
- Display:Digital