VWR®, PC 삼각 쉐이커 플라스크
VWR® PC 삼각 쉐이커 플라스크는 탁월한 광학적 선명도와 기계적 강도를 제공합니다. 쉐이커 배양 분야 및 보관에 적합합니다.
- 온도 범위: –80 ~ +121 °C
- 유리와 달리 플라스크는 떨어져도 깨지지 않습니다.
- 정확도를 위한 몰딩 눈금
- 멸균을 보장하고 누출을 방지하면서 지속적인 가스 교환을 위한 통풍 캡 옵션
- 비세포독성, DNase/RNase 없음, 비발열성
- 방사선 조사 SAL10-6 (ISO11137)로 멸균
- 유통기한 : 제조일로부터 3년
ISO13485 및 ISO9001 품질 관리 시스템에 따라 클래스 100,000실 환경에서 제조됩니다.
: 밀봉 캡 또는 통풍 캡과 함께 사용할 수 있습니다.
: Individually packaged. Triple bags, individually packaged for VWR® 2L-3L-5L PC erlenmeyer flasks.
VWR® PC 삼각 쉐이커 플라스크는 탁월한 광학적 선명도와 기계적 강도를 제공합니다. 쉐이커 배양 분야 및 보관에 적합합니다.
- 온도 범위: –80 ~ +121 °C
- 유리와 달리 플라스크는 떨어져도 깨지지 않습니다.
- 정확도를 위한 몰딩 눈금
- 멸균을 보장하고 누출을 방지하면서 지속적인 가스 교환을 위한 통풍 캡 옵션
- 비세포독성, DNase/RNase 없음, 비발열성
- 방사선 조사 SAL10-6 (ISO11137)로 멸균
- 유통기한 : 제조일로부터 3년
ISO13485 및 ISO9001 품질 관리 시스템에 따라 클래스 100,000실 환경에서 제조됩니다.
: 밀봉 캡 또는 통풍 캡과 함께 사용할 수 있습니다.
: Individually packaged. Triple bags, individually packaged for VWR® 2L-3L-5L PC erlenmeyer flasks.
- Catalog No:
- 214-0446
- 214-0447
- 214-0448
- 214-0449
- 214-0450
- 214-0451
- 214-0452
- 214-0453
- 214-0476
- 214-0477
- 214-0478
- 214-0479
- 214-0480
- 214-0481
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Environmental certification:
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
Product Family Options
- 용량SterilityClosure type
Low Manufacturing Impact Specifications
Cat. No.214-0446Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Specifications
Cat. No.214-0447Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact Specifications
Cat. No.214-0448Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact Specifications
Cat. No.214-0449Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact Specifications
Cat. No.214-0450Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact Specifications
Cat. No.214-0451Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact Specifications
Cat. No.214-0452Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact Specifications
Cat. No.214-0453Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact Specifications
Cat. No.214-0476Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Specifications
Cat. No.214-0477Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact Specifications
Cat. No.214-0478Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Specifications
Cat. No.214-0479Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact Specifications
Cat. No.214-0480Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Specifications
Cat. No.214-0481Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
Accessories
- 설명
- 설명
- 설명
- 설명
- 설명
- 설명
- 설명
- 설명
- 설명
- 설명
- 설명
- 설명