Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 뷰렛, 탈착식 PTFE 마개 포함
VWR®, 뷰렛, 탈착식 PTFE 마개 포함
VWR®, 뷰렛, 탈착식 PTFE 마개 포함
VWR®, 뷰렛, 탈착식 PTFE 마개 포함
붕규산 유리 3.3, 클래스 AS.
  • 높은 내화학성 및 내열성
  • 정확한 메니스커스 판독을 위한 Schellbach 줄무늬
  • 분리 및 교체가능한 PTFE 마개
  • 고대비 블루 에나멜 눈금
  • 배치 인증서 포함
마개가 뷰렛의 본체와 직접 연결되지 않아 취급 부주의로 인한 파손이 없습니다. 모든 개별 구성요소를 교체할 수 있으므로 분해가 빠르고 세척이 쉽고 수리가 간편합니다.
 : DIN EN ISO 385
Product Family Options
Spare stopcock
  •  
    설명
  • Spare stopcock for burettes 612-6694, 612-6695 and 612-6696
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0