Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 원심분리 튜브, ASTM
VWR®, 원심분리 튜브, ASTM
VWR®, 원심분리 튜브, ASTM
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 원심분리 튜브, ASTM
VWR®, 원심분리 튜브, ASTM
2 Options Available Below
Product Details & Documents
붕규산 유리 3.3, ASTM D 96 테스트 방법에 따라 원유에서 물과 침전물 측정에 사용됩니다.
  • 높은 내화학성 및 열저항
  • 고대비 블루 에나멜 눈금
  • 최대 700×g의 힘을 견딤
디자인, 눈금 및 허용오차는 ASTM(미국재료시험협회)사양을 충족합니다.
Certifications: ASTM E-982
Delivery information: 캡 없이 제공됩니다.
Product Family Options
Product Information
  • 설명
    용량
    직경×길이
    Closure type
    Availability
    Price
  • Centrifuge tube, conical
    100
    17×200 mm
    Without cap
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Centrifuge tube, pear-shaped
    100
    17×200 mm
    Without cap