Orders LinkContactUsLinkComponent
마이크로프로세서 및 BLDC 모터가 있는 디지털 튜브 롤러
마이크로프로세서 및 BLDC 모터가 있는 디지털 튜브 롤러
VWR Digital Tube Roller with Removable Rollers, Microprocessor and BLDC Motor
제품 번호 VWRA444-1162
공급사:   VWR Collection
마이크로프로세서 및 BLDC 모터가 있는 디지털 튜브 롤러
제품 번호 VWRA444-1162
공급사:  VWR Collection
마이크로프로세서 및 BLDC 모터가 있는 디지털 튜브 롤러
마이크로프로세서 및 BLDC 모터가 있는 디지털 튜브 롤러
VWR Digital Tube Roller with Removable Rollers, Microprocessor and BLDC Motor
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
VWR® 디지털 튜브 롤러는 견고한 구조로 인해 부드럽고 안정적인 작동을 제공합니다.
  • 조용한 작동 및 유지 보수가 필요 없는 긴 수명을 위한 BLDC 모터
  • 도구가 필요없는 탈착식 롤러로 엎질러진 경우 쉽게 세척할 수 있습니다.
  • 개별 시간 및 속도 표시, 쉬운 읽기 및 매개변수 설정을 위한 소프트 터치 키
  • 마지막 실행 메모리 기능과 함께 가변 속도 및 시간 설정이 가능한 마이크로프로세서 제어 튜브 롤러
  • 10~80RPM 속도 범위, 1~99분 타이머 및 연속 모드
  • 사용자 프로그래밍 가능 - 9개의 프로그램 저장 가능
  • 프로그래밍 가능한 펄스 모드 기능
  • 적절한 혼합을 위한 부드러운 rocking 및 롤링 모션
  • 안정적인 작동을 위해 견고한 구조의 스택형 디자인
BLDC 모터와 마이크로프로세서서 장착된 이 장치는 지능형 성능을 제공하고 큰 부하도 효과적으로 처리할 수 있습니다.
주문 정보: 액세서리 없이 제공됩니다.
사양
  • 설명:
    VWR Digital Tube Roller with Removable Rollers, Microprocessor and BLDC Motor
  • Shaking motion:
    Rocking and rolling
  • Cat. No.:
    VWRA444-1162
  • Timer:
    1 to 99 min (continuous and timed operation)
  • Capacity:
    15×7 ml blood tubes
  • Speed range:
    10 - 80 min⁻¹