Orders LinkContactUsLinkComponent
Elite 오버헤드 스터러, VWR®
Elite 오버헤드 스터러, VWR®
Elite 오버헤드 스터러, VWR®
Elite 오버헤드 스터러, VWR®
지능형 설계와 고성능 구성 요소를 특징으로 하는 매우 우수한 오버헤드 스터러 제품군은 과부하, 과전류 및 온도 과부하 안전, 전력 간헐 모드 및 속도 조절 등과 같은 고유한 기능을 갖추고 있어 까다로운 교반 요구사항에도 충족합니다.
  • 조용하고 유지보수가 필요없는 작동을 위한 BLDC 모터
  • 마이크로프로세서 제어, 점성 및 비점성 액체에서도 정확도 유지 보장
  • 최대 70000mPas의 점도 및 100L 부피
  • 1분 ~ 99시간 59분의 긴 타이머 설정 및 연속 모드
  • 역방향 혼합 동작 - 시계/반시계 방향
모든 매개변수를 한 눈에 볼 수 있는 대형 디지털 디스플레이와 스마트 제어를 통한 중단 없는 작동.
 : DIN EN 60529에 따른 IP 보호 등급: IP 42
 : 임펠러, 플레이트 스탠드, 보스 헤드 클램프는 별도로 주문해야 합니다. .
  • Catalog No:
  • VWRA441-0512
  • VWRA441-0513
  • VWRA441-0514
  • Model:
  • Overhead stirrer 50 Ncm
  • Overhead stirrer 75 Ncm
  • Overhead stirrer 100 Ncm
  • Max. stirring capacity H₂O:
  • 50 L
  • 75 L
  • 100 L
  • Max. viscosity:
  • 3000 mPas
  • 5000 mPas
  • 7000 mPas
  • Speed range:
  • 2000 rpm
  • 2000 rpm
  • 1300 rpm
  • Max. torque:
  • 50 Ncm
  • 75 Ncm
  • 100 Ncm
Product Family Options
  • 설명
  • Overhead stirrer 50 Ncm, capacity: 50 L, speed 2000 rpm, 30000 Mpas
    1 * 1 items
    1 * 1 items
    Specifications
    Cat. No.
    VWRA441-0512
    Model
    Overhead stirrer 50 Ncm
    Max. stirring capacity H₂O
    50 L
    Max. viscosity
    3000 mPas
    Speed range
    2000 rpm
    Max. torque
    50 Ncm
  • Overhead stirrer 75 Ncm, capacity: 75 L, speed 2000 rpm, 50000 Mpas
    1 * 1 items
    1 * 1 items
    Specifications
    Cat. No.
    VWRA441-0513
    Model
    Overhead stirrer 75 Ncm
    Max. stirring capacity H₂O
    75 L
    Max. viscosity
    5000 mPas
    Speed range
    2000 rpm
    Max. torque
    75 Ncm
  • Overhead stirrer 100 Ncm, capacity: 100 L, speed 1300 rpm, 70000 Mpas
    1 * 1 items
    1 * 1 items
    Specifications
    Cat. No.
    VWRA441-0514
    Model
    Overhead stirrer 100 Ncm
    Max. stirring capacity H₂O
    100 L
    Max. viscosity
    7000 mPas
    Speed range
    1300 rpm
    Max. torque
    100 Ncm
Accessories
  •  
    설명
  • 441-0492
    Overhead stirrer A01 propeller impeller (50×8×350 mm), axial flow
    1 * 1 items
  •  
    설명
  • 441-0484
    Overhead stirrer boss head clamp H-Stand
    1 * 1 items
  •  
    설명
  • 441-0499
    Overhead stirrer square blade impeller (70×70×800 mm), tangential flow
    1 * 1 items
  •  
    설명
  • 441-0498
    Overhead stirrer anchor blade impeller (45×45×550 mm), tangential flow
    1 * 1 items
  •  
    설명
  • 441-0497
    Overhead stirrer anchor blade impeller (90×80×800 mm), tangential flow
    1 * 1 items
  •  
    설명
  • 441-0491
    Overhead stirrer A02 propeller impeller (100×8 ×550 mm), axial flow
    1 * 1 items
  •  
    설명
  • 441-0496
    Overhead stirrer paddle blade impeller (70×70×550 mm), tangential flow
    1 * 1 items
  •  
    설명
  • 441-0490
    Overhead stirrer A03 propeller impeller (130×8×800 mm), axial flow
    1 * 1 items
  •  
    설명
  • 441-0483
    Overhead stirrer chuck
    1 * 1 items
  •  
    설명
  • 441-0502
    Overhead stirrer collapsible blade impeller (550 mm), radial flow
    1 * 1 items
  •  
    설명
  • 441-0501
    Overhead stirrer square blade impeller (38×38×550 mm), tangential flow
    1 * 1 items
  •  
    설명
  • 441-0495
    Overhead stirrer paddle blade impeller (70×70×800 mm), tangential flow
    1 * 1 items
  •  
    설명
  • 441-0488
    Overhead stirrer plate stand 220×320 mm with rod height of 825 mm (Max. load 5 Litres)
    1 * 1 items
  •  
    설명
  • 441-0487
    Overhead stirrer plate stand 220×320 mm with rod height of 1025 mm (Max. load 5 Litres)
    1 * 1 items
  •  
    설명
  • 441-0486
    Overhead stirrer boss head clamp plate stand (common on all rod lengths)
    1 * 1 items
  •  
    설명
  • 441-0485
    Overhead stirrer H Stand 500×450×1020 mm without boss head clamp
    1 * 1 items
  •  
    설명
  • 441-0506
    Overhead stirrer cross-welded impeller (50×12×550 mm), radial flow
    1 * 1 items
  •  
    설명
  • 441-0504
    Overhead stirrer straight blade impeller (50×12×550 mm), radial flow
    1 * 1 items
  •  
    설명
  • 441-0505
    Overhead stirrer straight blade impeller (35×12×550 mm), radial flow
    1 * 1 items
  •  
    설명
  • 441-0489
    Overhead stirrer plate stand 220×320 mm with rod height of 575 mm (Max. load 5 Litres)
    1 * 1 items
  •  
    설명
  • 441-0503
    Overhead stirrer pivoting blade impeller (60×15×550 mm), radial flow
    1 * 1 items
  •  
    설명
  • 441-0494
    Overhead stirrer paddle blade impeller (70×80×550 mm), tangential flow
    1 * 1 items
  •  
    설명
  • 441-0493
    Overhead stirrer paddle blade impeller (70×80×800 mm), tangential flow